Invitrogen LentiArray Cas9慢病毒提供了一种能在多种细胞类型中高水平表达 Cas9 的有效方法。LentiArray Cas9 慢病毒形式包括人密码子优化版本的Cas9,并带有两个核定位信号 (NLS) (一个在 C 末端,一个在 N 末端),以促进有效递送到细胞核中。LentiArray Cas9 慢病毒能够让您构建稳定表达 Cas9 的细胞系或分离稳定的 Cas9 表达克隆。
LentiArray Cas9 结合 Invitrogen LentiArray CRISPR 文库和 Invitrogen LentiArray CRISPR gRNAs 可用于高通量筛选,以完成靶向基因编辑。
LentiArray Cas9 慢病毒以1 X107TU/mL的高滴度、即用型慢病毒形式提供,有两种包装规格可供选择。100 μL 的包装规格足以构建 Cas9 表达细胞系并分离稳定表达 Cas9 的克隆,而 1 mL 大包装规格适用于靶向单基因或高通量筛选应用的共转染。