The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
无论您选择哪种型号,我们种类丰富的制冷产品都采用创新技术进行设计,旨在以安全、高效、易用、环保、节能的方式满足您具体的实验室需求。
选择最适合您的实验室需求的实验室冷藏箱
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
标准实验室
| 疫苗/药房储存
| 血液储存
| 层析专用 | 易燃材料
| 冷藏箱/ 冷冻箱组合
|
描述 | |||||
适用于研究、临床 和工业实验室的可靠性和通用性。适用于常规产品储存的 强大性能。 | 适用于疫苗、药物、化疗药物以及其他临床/医用级产品的高性能、安全制冷。
| 符合 AABB,通过先进的冷却、安全和用户功能来支持全血和血液成分的储存。
| 通过精确的温度 控制和功能来支持 腔室内使用色谱分析仪器和样品的高性能冷却系统。 | 需要无火花环境时,符合 NFPA 和 OSHA 标准的挥发物、化合物和溶剂安全储存。 | 专为最多样化的样品储存和实验室环境设计的耐用型多功能冷藏。
|
典型应用 | |||||
日常细胞培养基、染色溶液、试剂、蛋白质和膜。
| 疫苗、药类化合物
| 全血、血液成分、血浆。
| 色谱分析材料、样品、仪器和耗材 | 需要无火花环境的挥发物、化合物和溶剂,易燃或爆炸性化合物。
| 储存多种常规实验室样品、耗材和材料。
|
储存容量 | |||||
1.8 – 72 cu. ft. 155.7-2038L
| 5.5 – 51.1 cu. ft. 326 – 1447L
| 4.9 - 51.1 cu. ft. (133-1447L)
| 23 – 72 cu. ft. (650 -2038L) | 5.5 - 50 cu. ft. (155.7-1415.8L) | 5-18 cu. ft. 566.2L
|
规格配置 | |||||
台下型
单门立式
双门立式
三门立式 | 台下型
单门立式
双门立式
三门立式
| 单门立式
双门立式
三门立式
| 台下型
单门 立式
双门立式
| 台下型 单门立式
双门立式
| 单门立式
双门立式
|