赛默飞世尔科技传承经典,不断创新,投入大量成本倾力打造的、全新跨时代的Thermo Scientific™ STP 系列,现已正式上市!该系列产品旨在满足客户关键样品存储要求的同时推进可持续发展的目标,更好的满足科学研究、生物制药、生物样本库等的需求。
STP系列超低温冰箱产品线丰富,涵盖:–80℃立式超低温冰箱, –80℃卧式超低温冰箱和–40℃立式超低温冰箱。
Thermo Scientific™ STP 系列超低温冰箱,存储无限可能
STP系列超低温冰箱视频
选型指南
![]() | 货号 |
TDE30086FV-ULTS
|
容积/L | 422 | |
2’’ 冻存盒 | 300 | |
内部尺寸H x W x D (cm) | 130.0 x 45.2 x 71.9 | |
外部尺寸H x W x D (cm) | 198.1 x 58.4 x 97.8 | |
产品净重(Kg) | 282 |
![]() | 货号 |
TDE40086FV-ULTS
|
容积/L | 549 | |
2’’ 冻存盒 | 400 | |
内部尺寸H x W x D (cm) | 130.0 x 58.7 x 71.9 | |
外部尺寸H x W x D (cm) | 198.1 x 71.9 x 97.8 | |
产品净重(Kg) | 270 |
![]() | 货号 |
TDE50086FV-ULTS
|
容积/L | 682 | |
2’’ 冻存盒 | 500 | |
内部尺寸H x W x D (cm) | 130.0 x 73.0 x 71.9 | |
外部尺寸H x W x D (cm) | 198.1 x 86.4 x 97.8 | |
产品净重(Kg) | 290 |
![]() | 货号 |
TDE60086FV-ULTS
|
容积/L | 816 | |
2’’ 冻存盒 | 600 | |
内部尺寸H x W x D (cm) | 130.0 x 87.4 x 71.9 | |
外部尺寸H x W x D (cm) | 198.1 x 100.6 x 97.8 | |
产品净重(Kg) | 323 |
STP 系列 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
货号 | TDE30086FV-ULTS | TDE40086FV-ULTS | TDE50086FV-ULTS | TDE60086FV-ULTS |
容积/L | 422 | 549 | 682 | 816 |
2’’ 冻存盒 | 300 | 400 | 500 | 600 |
内部尺寸H x W x D (cm) | 130.0 x 45.2 x 71.9 | 130.0 x 58.7 x 71.9 | 130.0 x 73.0 x 71.9 | 130.0 x 87.4 x 71.9 |
外部尺寸H x W x D (cm) | 198.1 x 58.4 x 97.8 | 198.1 x 71.9 x 97.8 | 198.1 x 86.4 x 97.8 | 198.1 x 100.6 x 97.8 |
产品净重(Kg) | 282 | 270 | 290 | 323 |
STP 系列 | ![]() | ![]() | ![]() |
货号 | TDEC06386FV | TDEC25286FV | TDEC39686FV |
容积/L | 85 | 360 | 566 |
2’’ 冻存盒 | 63 | 252 | 396 |
内部尺寸H x W x D (cm) | 41.7 x 46.7 x 46.7 | 70.6 x 107.7 x 47.0 | 70.6 x 168.7 x 47.0 |
外部尺寸H x W x D (cm) | 111.0 x 73.2 x 83.1 | 102.9 x 183.6 x 84.1 | 102.9 x 244.6 x 84.1 |
产品净重(Kg) | 176 | 322 | 390 |
![]() | 货号 | |
容积/L | 85 | |
2’’ 冻存盒 | 63 | |
内部尺寸H x W x D (cm) | 41.7 x 46.7 x 46.7 | |
外部尺寸H x W x D (cm) | 111.0 x 73.2 x 83.1 | |
产品净重(Kg) | 176 |
![]() | 货号 | |
容积/L | 360 | |
2’’ 冻存盒 | 252 | |
内部尺寸H x W x D (cm) | 70.6 x 107.7 x 47.0 | |
外部尺寸H x W x D (cm) | 102.9 x 183.6 x 84.1 | |
产品净重(Kg) | 322 |
![]() | 货号 | |
容积/L | 566 | |
2’’ 冻存盒 | 396 | |
内部尺寸H x W x D (cm) | 70.6 x 168.7 x 47.0 | |
外部尺寸H x W x D (cm) | 102.9 x 244.6 x 84.1 | |
产品净重(Kg) | 390 |
STP 系列 | ![]() | ![]() | ![]() |
货号 | TDE40040FV | TDE50040FV | TDE60040FV |
容积/L | 549 | 682 | 816 |
2’’ 冻存盒 | 400 | 500 | 600 |
内部尺寸H x W x D (cm) | 130.1×58.8×71.9 | 130.1×73.0×71.9 | 130.1×87.3×71.9 |
外部尺寸H x W x D (cm) | 198.1×71.9×97.7 | 198.1×86.4×97.7 | 198.1×100.6×97.7 |
产品净重(Kg) | 249 | 260 | 297 |
![]() | 货号 | |
容积/L | 549 | |
2’’ 冻存盒 | 400 | |
内部尺寸H x W x D (cm) | 130.1×58.8×71.9 | |
外部尺寸H x W x D (cm) | 198.1×71.9×97.7 | |
产品净重(Kg) | 249 |
![]() | 货号 | |
容积/L | 682 | |
2’’ 冻存盒 | 500 | |
内部尺寸H x W x D (cm) | 130.1×73.0×71.9 | |
外部尺寸H x W x D (cm) | 198.1×86.4×97.7 | |
产品净重(Kg) | 260 |
![]() | 货号 | |
容积/L | 816 | |
2’’ 冻存盒 | 600 | |
内部尺寸H x W x D (cm) | 130.1×87.3×71.9 | |
外部尺寸H x W x D (cm) | 198.1×100.6×97.7 | |
产品净重(Kg) | 297 |
![]() | 货号 |
TDE30086FV-ULTS
|
容积/L | 422 | |
2’’ 冻存盒 | 300 | |
内部尺寸H x W x D (cm) | 130.0 x 45.2 x 71.9 | |
外部尺寸H x W x D (cm) | 198.1 x 58.4 x 97.8 | |
产品净重(Kg) | 282 |
![]() | 货号 |
TDE40086FV-ULTS
|
容积/L | 549 | |
2’’ 冻存盒 | 400 | |
内部尺寸H x W x D (cm) | 130.0 x 58.7 x 71.9 | |
外部尺寸H x W x D (cm) | 198.1 x 71.9 x 97.8 | |
产品净重(Kg) | 270 |
![]() | 货号 |
TDE50086FV-ULTS
|
容积/L | 682 | |
2’’ 冻存盒 | 500 | |
内部尺寸H x W x D (cm) | 130.0 x 73.0 x 71.9 | |
外部尺寸H x W x D (cm) | 198.1 x 86.4 x 97.8 | |
产品净重(Kg) | 290 |
![]() | 货号 |
TDE60086FV-ULTS
|
容积/L | 816 | |
2’’ 冻存盒 | 600 | |
内部尺寸H x W x D (cm) | 130.0 x 87.4 x 71.9 | |
外部尺寸H x W x D (cm) | 198.1 x 100.6 x 97.8 | |
产品净重(Kg) | 323 |
STP 系列 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
货号 | TDE30086FV-ULTS | TDE40086FV-ULTS | TDE50086FV-ULTS | TDE60086FV-ULTS |
容积/L | 422 | 549 | 682 | 816 |
2’’ 冻存盒 | 300 | 400 | 500 | 600 |
内部尺寸H x W x D (cm) | 130.0 x 45.2 x 71.9 | 130.0 x 58.7 x 71.9 | 130.0 x 73.0 x 71.9 | 130.0 x 87.4 x 71.9 |
外部尺寸H x W x D (cm) | 198.1 x 58.4 x 97.8 | 198.1 x 71.9 x 97.8 | 198.1 x 86.4 x 97.8 | 198.1 x 100.6 x 97.8 |
产品净重(Kg) | 282 | 270 | 290 | 323 |
STP 系列 | ![]() | ![]() | ![]() |
货号 | TDEC06386FV | TDEC25286FV | TDEC39686FV |
容积/L | 85 | 360 | 566 |
2’’ 冻存盒 | 63 | 252 | 396 |
内部尺寸H x W x D (cm) | 41.7 x 46.7 x 46.7 | 70.6 x 107.7 x 47.0 | 70.6 x 168.7 x 47.0 |
外部尺寸H x W x D (cm) | 111.0 x 73.2 x 83.1 | 102.9 x 183.6 x 84.1 | 102.9 x 244.6 x 84.1 |
产品净重(Kg) | 176 | 322 | 390 |
![]() | 货号 | |
容积/L | 85 | |
2’’ 冻存盒 | 63 | |
内部尺寸H x W x D (cm) | 41.7 x 46.7 x 46.7 | |
外部尺寸H x W x D (cm) | 111.0 x 73.2 x 83.1 | |
产品净重(Kg) | 176 |
![]() | 货号 | |
容积/L | 360 | |
2’’ 冻存盒 | 252 | |
内部尺寸H x W x D (cm) | 70.6 x 107.7 x 47.0 | |
外部尺寸H x W x D (cm) | 102.9 x 183.6 x 84.1 | |
产品净重(Kg) | 322 |
![]() | 货号 | |
容积/L | 566 | |
2’’ 冻存盒 | 396 | |
内部尺寸H x W x D (cm) | 70.6 x 168.7 x 47.0 | |
外部尺寸H x W x D (cm) | 102.9 x 244.6 x 84.1 | |
产品净重(Kg) | 390 |
STP 系列 | ![]() | ![]() | ![]() |
货号 | TDE40040FV | TDE50040FV | TDE60040FV |
容积/L | 549 | 682 | 816 |
2’’ 冻存盒 | 400 | 500 | 600 |
内部尺寸H x W x D (cm) | 130.1×58.8×71.9 | 130.1×73.0×71.9 | 130.1×87.3×71.9 |
外部尺寸H x W x D (cm) | 198.1×71.9×97.7 | 198.1×86.4×97.7 | 198.1×100.6×97.7 |
产品净重(Kg) | 249 | 260 | 297 |
![]() | 货号 | |
容积/L | 549 | |
2’’ 冻存盒 | 400 | |
内部尺寸H x W x D (cm) | 130.1×58.8×71.9 | |
外部尺寸H x W x D (cm) | 198.1×71.9×97.7 | |
产品净重(Kg) | 249 |
![]() | 货号 | |
容积/L | 682 | |
2’’ 冻存盒 | 500 | |
内部尺寸H x W x D (cm) | 130.1×73.0×71.9 | |
外部尺寸H x W x D (cm) | 198.1×86.4×97.7 | |
产品净重(Kg) | 260 |
![]() | 货号 | |
容积/L | 816 | |
2’’ 冻存盒 | 600 | |
内部尺寸H x W x D (cm) | 130.1×87.3×71.9 | |
外部尺寸H x W x D (cm) | 198.1×100.6×97.7 | |
产品净重(Kg) | 297 |
产品优势
全新升级的H-Drive 技术,为样本提供安全可靠的存储环境
- 样品处于箱体任何位置,都能确保安全存储。
- 开门取样后,腔体温度可迅速恢复到安全的存储温度
- 空载断电后,保温时间长*
HIC控制面板,简单易用
- 5.6” 触摸按键屏,大数字显示腔体温度,便于查看
- 绿色心形显示运行状态,安全可靠
- 设定点安全,3位密码设计,以防无关人员修改参数
- 工程师可以下载和导出温度和事件日志,便于维护和诊断
细节之处,彰显高端安全
- 整机7个温度探头,全面监控冰箱运行*
- 可单手操作门把手,兼容双锁
- 采用先进的保温技术,使冰箱的占地面积缩小25%,有效提高空间利用率
全新设计,助力可持续发展
- 节能环保的碳氢制冷剂R170和R290,符合F-Gas
- 耗电量低,更节能*
- 更低的热排放,更低的 HVAC 消耗成本
- 噪声低至 50 分贝,媲美家用冰箱