The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
根据您的具体需求选择及享用多种超低温储存产品和更多选择。您可从以下类别中选择以轻松找到适合您的冰箱。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
-80℃卧式 | -40 ℃ TDE系列立式 | -80℃ TDE系列立式 | -80℃ TSX系列立式 | |
描述 | 台式卧式冰箱占地面积小,回温速度快、非常适合单人使用场景。 | 全新升级的H-drive 碳氢制冷系统为样本提供可持续的安全可靠的储存环境,旨在满足客户繁重应用条件下提供最高的性能和实现可靠的大容量样品储存需求。 | 专利的V-Drive变频制冷技术为箱体内提供无与伦比的温度均一性,专为最关键样品的存储和挑战性的实验室环境而设计,能效优异。 | |
温度范围 | -50℃~ -86℃ | -10℃ ~ -40℃ | -50℃~ -86℃ | -50℃~ -86℃ |
存储容量/体积 | 85L/360L/566L | 549L/682L/816L | 422L/549L/682L/816L | 549L/682L/816L/949L |
存储容量,2英寸冻存盒 | 63/252 | 400/500/600 | 300/400/500/600 | 400/500/600/700 |
电压范围 | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
内门/搁架 | 1扇 | 4扇(标配)/3层 | 4扇(标配)/3层 | 2扇/3层(可调节) |
制冷剂 | 环保碳氢制冷剂 | 环保碳氢制冷剂 | 环保碳氢制冷剂 | 环保碳氢制冷剂 |
用户界面 | 5.6' 触摸按键屏 | 5.6' 触摸按键屏 | 5.6' 触摸按键屏 | 7' 触摸按键屏 |
远程报警接口 | 4-20mA,RS-485,Dry contact | 4-20mA,RS-485,Dry contact | 4-20mA,RS-485,Dry contact | 4-20mA,RS-485,Dry contact |
可选配件 |