Search Thermo Fisher Scientific
出色的驱动装置能确保24小时持续运行,保证平稳、均匀地振荡处理大而不均匀的负载。
易于使用的控件设计可实现精确调节温度、转速和时间。可同时查看所有参数以防止出错。
适用于诸多应用,如一般细胞培养、溶解度研究、萃取程序、一般混合、染色、脱色、清洗程序和杂交。
MaxQ 耐 CO2 Plus 摇床 | Solaris 2000 摇床 | Solaris 4000 摇床 | MaxQ 2508 双重作用摇床 | MaxQ 416 高性能摇床 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
外部控制箱易于使用,且不会影响样品。 | 采用了全新的人机工效学设计,并改进了关键功能以节省您的时间并保护您的流程 | 坚固耐用,专为高要求和重载应用而设计 | 可进行往复式或圆周式轨道运动。极为适用于细菌生长、溶解度研究和电泳凝胶染色及化学萃取。 | 高性能三轴平衡驱动装置可处理敏感的细胞培养物,低热电机采用了防潮、耐 CO2 的电子元件。 | |
了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | |
可用的通用平台 | 11x13 in. | 12x14 in., 18x18 in.,18x24 in.--均可以单层或双层堆叠形式提供 | 18x30 in., 24x36 in.--均可以单层或双层堆叠形式提供 | 11x13 in. | 18x18 in.和 18x24 in. |
转速 | 30-300转/分 15-525转/分 | 15-525转/分 | 15-525转/分 | 40-400 ±1转/分 | 25-525 ±1转/分 |
外形尺寸 (高 x 宽 x 深) | 3.8x14.2x11.8 in. (9.7x36x30 cm) | 5.5x14.3x18.5 in. (14.1x36.4x46.9 cm) | 7.0x22.6x25.5 in. (17.7x57.3x64.8 cm) | 7x13.5x17.4 in. (17.8x34.3x44.2 cm) | 7.8x24.3x26 in. (19.8x61.7x66cm) |
轨道 | 0.75 in. (1.9 cm) | 1 in. (2.5 cm) | 1 in. (2.5 cm) | 0.4 in. (1.2 cm) 圆周或固定摇动角度 | 1 in. (2.5 cm) |
承重 能力 | 13 lb. (6 kg) | 42 lb. (19 kg) | 42 lb. (19 kg) | 15 lb. (6.8 kg) | 71 lb. (32 kg) |
耐 CO2 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
配件 | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › |
*需购买堆叠所需的两个平台和适配器套装。
1.它们可在4℃至40℃的温度范围内以及20%至80%的湿度条件下工作,可用于培养箱、温室、环境室和冷藏箱。
2.空气浴轨道摇床有多种尺寸,可配备各种平台(尺寸最大可达到36"x24"),甚至使用堆叠平台,从而增加振荡处理容量。
3.通常情况下,空气浴实验室摇床是现有的成本最低的选择,没有与压缩机或加热装置相关的成本,不过,样品必须能够在环境条件下运行。
4.部分生产厂家制造的摇床可放入环境室内,但一定要与生产厂家核实其摇床能否放入环境室内,如果在不被允许的情况下放入环境室会造成保修失效。如允许放入环境室,考虑到摇床的重量和旋转,大多数情况下均需增设特殊的加强型搁架。
5.部分生产厂家制造的摇床可放入 CO2 培养箱内用于哺乳动物细胞生长应用;这些摇床经过处理,可在暴露于高湿度和 CO2环境中时保护摇床的电气和机械构件免于故障。同样地,请务必与生产厂家核实是否允许进行此操作以及是否有特殊要求(如增设加强型搁架)。