为生产质量一致、可提升生命质量和挽救生命的疫苗和生物学制剂,没人可以孤军奋战。
使用 Nunc 细胞工厂系统更快得到结果并确保批次间的一致性。此类系统是细胞、疫苗和治疗用蛋白大规模生产的可靠解决方案,其生长动力学与实验室规模的细胞培养产品相同。该系统的开孔可轻松定制、关闭,带有定制管组合件,便于排放、灌注和收获。
我们拥有的实践经验有助于您提高产能并轻松满足监管要求。我们的生产细胞培养平台——Thermo Scientific Nunc 细胞工厂系统——采用严格的质量标准,这使我们成为全球领先的细胞培养产品提供商。
Nunc EasyFill-2 细胞工厂系统
提高工作流程生产率
为满足客户工作流程需求,我们的产品线加入了 EasyFill-2 细胞工厂系统。EasyFill-2 系统包含两个广口端开口,可提高倾倒和灌注速率、提升系统通气能力。其可通过一个广口开口和一个端口开口,轻松牢固连接管接件。该系统采用我们的认证 Thermo Scientific Nunclon Delta 细胞培养表面——在大多数 Nunc 细胞培养产品上提供——可确保不同批次、不同规格间一致的性能。该系统还提供多个版本,并与细胞工厂设备兼容,以支持工艺规模扩大。
特色细胞工厂系统
- 功能多样且易用
- 节省宝贵空间,每个 10 层 EasyFill 细胞工厂系统节相当于 36 个 T175 培养瓶
- 提高生产力
- 可快速启用
- 独特的端口设计更易于倾倒和采用无菌灌注技术
相关产品
订购信息
资源
细胞工厂系统