性能和合规性担保
- 无细胞毒性;USP <87> 生物反应性,体外
- USP VI 级;USP <88> 生物反应性,体内
- 每批产品都经过测试,符合 USP <85> 细菌内毒素要求
- 我们的滚瓶经过细胞培养处理,可实现一致而可靠的细胞贴壁
- 根据 ANSI/AAMI/ISO 11137 指南通过 γ 辐射进行无菌认证
卓越制造工艺
所有 Thermo Scientific Nunc 滚瓶均在 ISO 13485-2010 注册工厂设施和 ISO 7 级洁净室中生产
最大限度地减少细胞培养过程验证
选择聚苯乙烯 (PS) 材质产品系列,可以节省从培养皿到培养瓶、再到滚瓶扩大化过程时间并优化步骤。PS 滚瓶可选光滑表面(具有 850 cm2 的行业标准生长面积)或褶皱表面(1,450 cm2,生长面积增加 40% 以上)。独特的垂直褶皱使排空更容易,且产物残留更少。Nunc PS 滚瓶通过 γ 辐照灭菌,符合 10-3 SAL。
每批都经过细胞培养性能测试和无热原认证,其水平 < 0.1 EU/mL/USP <85>。Nunc PS 滚瓶具有易于开闭的盖子,有助于防止误穿,同时保证密封安全。
在不增加工作量的前提下,提高细胞生长率和产物产量
Thermo Scientific Nunc 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PETG) 滚瓶采用防碎 PETG 模塑而成,具有光滑和褶皱两种表面可选。生长面积从 1,050 cm² 到 4,200 cm² 不等,有助于细胞扩增和提高产物产量,而无需增加额外的设备或工作量。PETG 可以在 -40°C 冷冻,用于冻融复苏实验方案。每个瓶子上都印有批号,以保证完整的可追溯性。Nunc PETG 滚瓶通过 γ 辐照灭菌,符合无菌保证水平 (SAL) 10-6。
每批都经过细胞培养性能测试和无热原认证,其水平 < 0.5 EU/mL/USP <85>。
性能和合规性担保
- 无细胞毒性;USP <87> 生物反应性,体外
- USP VI 级;USP <88> 生物反应性,体内
- 每批产品都经过测试,符合 USP <85> 细菌内毒素要求
- 我们的滚瓶经过细胞培养处理,可实现一致而可靠的细胞贴壁
- 根据 ANSI/AAMI/ISO 11137 指南通过 γ 辐射进行无菌认证
卓越制造工艺
所有 Thermo Scientific Nunc 滚瓶均在 ISO 13485-2010 注册工厂设施和 ISO 7 级洁净室中生产
最大限度地减少细胞培养过程验证
选择聚苯乙烯 (PS) 材质产品系列,可以节省从培养皿到培养瓶、再到滚瓶扩大化过程时间并优化步骤。PS 滚瓶可选光滑表面(具有 850 cm2 的行业标准生长面积)或褶皱表面(1,450 cm2,生长面积增加 40% 以上)。独特的垂直褶皱使排空更容易,且产物残留更少。Nunc PS 滚瓶通过 γ 辐照灭菌,符合 10-3 SAL。
每批都经过细胞培养性能测试和无热原认证,其水平 < 0.1 EU/mL/USP <85>。Nunc PS 滚瓶具有易于开闭的盖子,有助于防止误穿,同时保证密封安全。
在不增加工作量的前提下,提高细胞生长率和产物产量
Thermo Scientific Nunc 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PETG) 滚瓶采用防碎 PETG 模塑而成,具有光滑和褶皱两种表面可选。生长面积从 1,050 cm² 到 4,200 cm² 不等,有助于细胞扩增和提高产物产量,而无需增加额外的设备或工作量。PETG 可以在 -40°C 冷冻,用于冻融复苏实验方案。每个瓶子上都印有批号,以保证完整的可追溯性。Nunc PETG 滚瓶通过 γ 辐照灭菌,符合无菌保证水平 (SAL) 10-6。
每批都经过细胞培养性能测试和无热原认证,其水平 < 0.5 EU/mL/USP <85>。