Search Thermo Fisher Scientific
驱动装置可靠,可保证全天候持续平稳振荡
配备大尺寸防刮盖,可视性极佳,另外配备易于使用的控件,便于精确调节温度、转速和时间。
轨道摇床具有各种独特尺寸和宽广的温度适用范围,适用于广泛的应用。
可能现在培养(加热)模式下的温度范围即可满足您的需求,但是将来您可能需要在制冷温度(如16℃)下进行蛋白研究。我们的台式和大容量摇床具有两种温度适用范围,您可选择其以满足现在和将来的需求。
用于微生物培养或组织来源细胞的培养,适用于生命科学和医学研究、环境科学与监测、生产 DNA、RNA、蛋白和抗体等细胞产物、或生产病毒或细胞本身。
摇床具有冷却选项以及加热选项,非常适用于振荡处理昆虫、鱼类或植物细胞的液态细胞培养物,或适用于环境条件过热而难以采用培养式(加热式)摇床进行控制的温度诱导程序。
MaxQ 4450 迷你台式摇床 | MaxQ 4000 台式轨道摇床 | MaxQ 420 培养式台面高性能摇床 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
这些多功能摇床设计紧凑,为 Thermo Fisher Scientific 的专供产品,是培养少量样品的理想选择。 | 配有宽敞培养室的轨道摇床,专为台式应用设计,具有高温选项。 | 利用出色的温度均一性提高产物产率,且双壁隔热舱室有助于实现理想生长。 | |
了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | |
最大容器尺寸 | 1 L 锥形瓶 | 2 L 锥形瓶 | 2 L 锥形瓶 |
可用的通用平台 | 11x13 in. | 18x18 in. | 18x18 in. |
转速 | 15-500 ±1转/分 | 15-500 ±1转/分 | 25-525 ±1转/分 |
温度 | 环境温度+5℃至60℃ | 环境温度+10℃至60℃或80℃ | 环境温度+5℃至80℃ |
外形尺寸 (高 x 宽 x 深) | 17.8x14.1x27.2 in. (45.2x35.8x69.1 cm) | 22x22.5x32 in. (55.9x57.2x81.3 cm) | 20.9x29x21.2 in. (53.1x73.7x61.7 cm) |
轨道 | 0.75 in. (1.9 cm) | 0.75 in. (1.9 cm) | 1 in. (2.5 cm) |
承重能力 | 35 lb. (15.9 kg) | 50 lb. (22.7 kg) | 71 lb. (32 kg) |
配件 | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › |
MaxQ 6000 培养式摇床 | MaxQ 8000 HP 培养式摇床 | MaxQ HP 培养式控制台摇床 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
加热式可堆叠装置,用于存储或振荡处理样品,占地面积小。 | 培养式摇床,具有拉出式平台,可100% 实现样品存取。随附堆叠套件。 | 培养式摇床,适用于大容量培养瓶,配备定向层流系统以获得理想的温度均匀性。 | |
了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | |
最大堆叠装置数量 | 2 | 3 | 1 |
最大容器尺寸 | 6 L 锥形瓶 | 2 L 锥形瓶 | 6 L 锥形瓶 |
可用的通用平台 | 18x18 in.,双层堆叠 18x18 in. (需购买堆叠所需的两个平台和适配器套装) | 18x30 in. | 18x30 in. |
转速 | 堆叠情况下:15-300 ±1转/分 未堆叠情况下:15-500转/分 ±1转/分 | 25-400转/分 ±1转/分 | 25-525 ±1转/分 |
温度 | 环境温度+10℃至80℃ | 环境温度+10℃至60℃ | 环境温度+5℃至60℃ |
外形尺寸 (高 x 宽 x 深) | 40.5x27x33 in. (102.9x69.9x83.8 cm) | 25x46.5x33.3 in. (63.5x118.1x84.6 cm) | 40.4x45x30 in. (102.6x114.3x76.2 cm) |
HEPA 过滤 | 否 | 是 | 是 |
轨道 | 0.75 in. (1.9 cm) | 1 in. (2.5 cm) | 1 in. (2.5 cm) |
承重能力 | 35 lb. (15.9 kg) | 71 lb. (32 kg) | 71 lb. (32 kg) |
配件 | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › |
MaxQ 4450 迷你台式摇床 | MaxQ 4000 台式摇床 | |
![]() | ![]() | |
结构紧凑型摇床,配有冷却盘管,用于细菌中的质粒纯化和蛋白表达。请单独购买冷却器。 | 配有宽敞舱室的轨道摇床,具有加热和冷却功能,精度达到0.1℃ | |
了解更多 | 了解更多 | |
最大容器尺寸 | 1 L 锥形瓶 | 2 L 锥形瓶 |
可用的通用平台 | 11x13 in. | 18x18 in. |
转速 | 15-500 ±1转/分 | 15-500 ±1转/分 |
温度 | 环境温度-5℃至60℃ | 环境温度-15℃至60℃ |
外形尺寸 (高 x 宽 x 深) | 17.8x14.1x27.2 in. (45.2x35.8x69.1 cm) | 22x22.5x32 in. (55.9x57.2x81.3 cm) |
轨道 | 1.9 cm (0.75 in.) | 1.9 cm (0.75 in.) |
承重能力 | 35 lb. (15.9 kg) | 50 lb. (22.7 kg) |
配件 | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › |
MaxQ 6000 培养式制冷型摇床 | MaxQ 8000 HP 培养式制冷型摇床 | MaxQ 5000 培养式制冷型摇床 | MaxQ HP 培养式制冷型控制台摇床 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
可堆叠培养式制冷型装置,在占地面积较小的情况下可实现灵活性和容量的最大化。 | 可适应培养模式和制冷模式下的温度范围,耐用性佳,堆叠时也可在最高转速下运行。 | 功能多样的培养式制冷型装置,适用于大容量应用。 | 培养式制冷型大容量装置,配备专门过滤的前后式制冷气流系统。 | |
了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | |
最大堆叠装置数量 | 2 | 3 | 1 | 1 |
最大容器尺寸 | 6 L 锥形瓶 | 2 L 锥形瓶 | 6 L 锥形瓶 | 6 L 锥形瓶 |
可用的通用平台 | 18x18 in.,双层堆叠 18x18 in. (需购买堆叠所需的两个平台和适配器套装) | 18x30 in. | 18x30 in. | 18x30 in. |
转速 | 堆叠情况下:15-300 ±1转/分 未堆叠情况下:15-500转/分 ±1转/分 | 25-400转/分 ±1转/分 | 15-500 ±1转/分 | 25-525 ±1转/分 |
温度 | 环境温度-15℃至80℃ | 环境温度-5℃至60℃ | 环境温度-15℃至60℃ | 环境温度+4℃至60℃ |
外形尺寸 (高 x 宽 x 深) | 40.5x27x33 in. (102.9x69.9x83.8 cm) | 25x56.5x33.3 in. (63.5x143.5x84.6 cm) | 41x41x32 in. (104.1x104.1x81.3 cm) | 40.4x45x30 in. (102.6x114.3x76.2 cm) |
HEPA 过滤 | 否 | 是 | 否 | 是 |
轨道 | 0.75 in. (1.9 cm) | 1 in. (2.5 cm) | 1 in. (2.5 cm) | 1 in. (2.5 cm) |
承重能力 | 35 lb. (15.9 kg) | 71 lb. (32 kg) | 75 lb. (34 kg) | 71 lb. (32 kg) |
配件 | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › |
MaxQ 4450 迷你台式摇床 | MaxQ 4000 台式轨道摇床 | MaxQ 420 培养式台面高性能摇床 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
这些多功能摇床设计紧凑,为 Thermo Fisher Scientific 的专供产品,是培养少量样品的理想选择。 | 配有宽敞培养室的轨道摇床,专为台式应用设计,具有高温选项。 | 利用出色的温度均一性提高产物产率,且双壁隔热舱室有助于实现理想生长。 | |
了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | |
最大容器尺寸 | 1 L 锥形瓶 | 2 L 锥形瓶 | 2 L 锥形瓶 |
可用的通用平台 | 11x13 in. | 18x18 in. | 18x18 in. |
转速 | 15-500 ±1转/分 | 15-500 ±1转/分 | 25-525 ±1转/分 |
温度 | 环境温度+5℃至60℃ | 环境温度+10℃至60℃或80℃ | 环境温度+5℃至80℃ |
外形尺寸 (高 x 宽 x 深) | 17.8x14.1x27.2 in. (45.2x35.8x69.1 cm) | 22x22.5x32 in. (55.9x57.2x81.3 cm) | 20.9x29x21.2 in. (53.1x73.7x61.7 cm) |
轨道 | 0.75 in. (1.9 cm) | 0.75 in. (1.9 cm) | 1 in. (2.5 cm) |
承重能力 | 35 lb. (15.9 kg) | 50 lb. (22.7 kg) | 71 lb. (32 kg) |
配件 | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › |
MaxQ 6000 培养式摇床 | MaxQ 8000 HP 培养式摇床 | MaxQ HP 培养式控制台摇床 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
加热式可堆叠装置,用于存储或振荡处理样品,占地面积小。 | 培养式摇床,具有拉出式平台,可100% 实现样品存取。随附堆叠套件。 | 培养式摇床,适用于大容量培养瓶,配备定向层流系统以获得理想的温度均匀性。 | |
了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | |
最大堆叠装置数量 | 2 | 3 | 1 |
最大容器尺寸 | 6 L 锥形瓶 | 2 L 锥形瓶 | 6 L 锥形瓶 |
可用的通用平台 | 18x18 in.,双层堆叠 18x18 in. (需购买堆叠所需的两个平台和适配器套装) | 18x30 in. | 18x30 in. |
转速 | 堆叠情况下:15-300 ±1转/分 未堆叠情况下:15-500转/分 ±1转/分 | 25-400转/分 ±1转/分 | 25-525 ±1转/分 |
温度 | 环境温度+10℃至80℃ | 环境温度+10℃至60℃ | 环境温度+5℃至60℃ |
外形尺寸 (高 x 宽 x 深) | 40.5x27x33 in. (102.9x69.9x83.8 cm) | 25x46.5x33.3 in. (63.5x118.1x84.6 cm) | 40.4x45x30 in. (102.6x114.3x76.2 cm) |
HEPA 过滤 | 否 | 是 | 是 |
轨道 | 0.75 in. (1.9 cm) | 1 in. (2.5 cm) | 1 in. (2.5 cm) |
承重能力 | 35 lb. (15.9 kg) | 71 lb. (32 kg) | 71 lb. (32 kg) |
配件 | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › |
MaxQ 4450 迷你台式摇床 | MaxQ 4000 台式摇床 | |
![]() | ![]() | |
结构紧凑型摇床,配有冷却盘管,用于细菌中的质粒纯化和蛋白表达。请单独购买冷却器。 | 配有宽敞舱室的轨道摇床,具有加热和冷却功能,精度达到0.1℃ | |
了解更多 | 了解更多 | |
最大容器尺寸 | 1 L 锥形瓶 | 2 L 锥形瓶 |
可用的通用平台 | 11x13 in. | 18x18 in. |
转速 | 15-500 ±1转/分 | 15-500 ±1转/分 |
温度 | 环境温度-5℃至60℃ | 环境温度-15℃至60℃ |
外形尺寸 (高 x 宽 x 深) | 17.8x14.1x27.2 in. (45.2x35.8x69.1 cm) | 22x22.5x32 in. (55.9x57.2x81.3 cm) |
轨道 | 1.9 cm (0.75 in.) | 1.9 cm (0.75 in.) |
承重能力 | 35 lb. (15.9 kg) | 50 lb. (22.7 kg) |
配件 | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › |
MaxQ 6000 培养式制冷型摇床 | MaxQ 8000 HP 培养式制冷型摇床 | MaxQ 5000 培养式制冷型摇床 | MaxQ HP 培养式制冷型控制台摇床 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
可堆叠培养式制冷型装置,在占地面积较小的情况下可实现灵活性和容量的最大化。 | 可适应培养模式和制冷模式下的温度范围,耐用性佳,堆叠时也可在最高转速下运行。 | 功能多样的培养式制冷型装置,适用于大容量应用。 | 培养式制冷型大容量装置,配备专门过滤的前后式制冷气流系统。 | |
了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | |
最大堆叠装置数量 | 2 | 3 | 1 | 1 |
最大容器尺寸 | 6 L 锥形瓶 | 2 L 锥形瓶 | 6 L 锥形瓶 | 6 L 锥形瓶 |
可用的通用平台 | 18x18 in.,双层堆叠 18x18 in. (需购买堆叠所需的两个平台和适配器套装) | 18x30 in. | 18x30 in. | 18x30 in. |
转速 | 堆叠情况下:15-300 ±1转/分 未堆叠情况下:15-500转/分 ±1转/分 | 25-400转/分 ±1转/分 | 15-500 ±1转/分 | 25-525 ±1转/分 |
温度 | 环境温度-15℃至80℃ | 环境温度-5℃至60℃ | 环境温度-15℃至60℃ | 环境温度+4℃至60℃ |
外形尺寸 (高 x 宽 x 深) | 40.5x27x33 in. (102.9x69.9x83.8 cm) | 25x56.5x33.3 in. (63.5x143.5x84.6 cm) | 41x41x32 in. (104.1x104.1x81.3 cm) | 40.4x45x30 in. (102.6x114.3x76.2 cm) |
HEPA 过滤 | 否 | 是 | 否 | 是 |
轨道 | 0.75 in. (1.9 cm) | 1 in. (2.5 cm) | 1 in. (2.5 cm) | 1 in. (2.5 cm) |
承重能力 | 35 lb. (15.9 kg) | 71 lb. (32 kg) | 75 lb. (34 kg) | 71 lb. (32 kg) |
配件 | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › |
实验结果表明,优化培养参数对于大肠杆菌重组蛋白表达非常重要,而且通过采用良好的实验设计以及优异的设备,重组蛋白表达无需数天,几个小时内即可完成。