Kato Pharmaceuticals:开发糖尿病视网膜病变的治疗方法
Kato Pharmaceuticals 公司的科学家正在使用 Thermo Scientific Orion VersaStar Pro 台式测量仪和 ROSS pH 电极开发针对糖尿病视网膜病变和其他眼科疾病的首创治疗方法。
ROSS pH 电极型号 | 使用寿命长 | 组合 pH 值和温度 | TRIS 兼容 | 耐用球泡 | 保持无堵塞 | 可再填充 | 玻璃壳体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSS Ultra Triode 复合电极 › | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
ROSS Ultra Triode 玻璃复合电极 › | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
ROSS Ultra Triode 低维护复合电极 › | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
ROSS Ultra Triode 低维护复合电极,3' 线缆 › | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
ROSS Ultra 复合电极 › | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
ROSS Ultra 半微量玻璃复合电极 › | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
ROSS Ultra 平面复合电极 › | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
ROSS Ultra 半微量复合电极 › | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
ROSS Ultra 参比电极 › | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Sure-Flow 复合电极 › | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Sure-Flow 半微量复合电极 › | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
耐用球泡复合电极 › | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
矛形尖头复合电极 › | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
半电池复合电极 › | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
玻璃复合电极 › | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
半微量复合电极 › | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
PerpHecT 复合微电极 › | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
复合电极 › | ![]() | ![]() | |||||
钠复合离子选择电极 › | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
平面复合电极 › | ![]() |
* Orion 台式测量仪,包括 Versa Star、Orion Star、DualStar、LabStar、StarA。查看规格,确定与已停产 A 系列测量仪或其他品牌产品的兼容性。螺帽电极需要额外的电极适配器线缆、BNC 螺帽,货号 91CBNC。
探索 ROSS pH 和离子特异性电极的应用特定用途
使用 Thermo Scientific Orion Dual Star pH/ISE 测量仪测量水和废水的 pH 值
在废水处理中使用 pH 值需要快速、准确且稳健的测量。本应用文档介绍了 Orion Dual Star pH/ISE 测量仪如何与 ROSS Ultra 玻璃壳体 pH 电极(货号 8102BNUWP)搭配使用,以帮助测量水和废水中的 pH 水平。
测定地表水的 pH 值
地表水 pH 值是一种常见的现场测量。该测量可使用 ROSS Ultra Triode 可再填充式 pH/ATC 复合电极(货号 815BNUMD)进行,该电极使用单个探头测量样品的温度和 pH 值。该探头可为淡水和盐水样品提供快速、可重现的结果。
独特的橙色线圈在 ROSS 电极的玻璃壳体版本中非常明显,不仅使 ROSS 电极具有独特的外观,而且是能够延长电极使用寿命。
线圈内的三碘化物/碘化物系统为氧化还原系统提供了一个化学稳定的环境,并保护电极免受污染。第一个 ROSS 电极安装在直杆中,但这种设计具有局限性,产品创造者对此并不满意。
在参比系统中设计线圈,除了能够延长电极的使用寿命外,还为电极提供了两项优于直杆设计的技术优势。通过显著增加到参比金属丝的扩散路径,线圈可较大限度地减少充填液通过参比液接界扩散至内部电解质导致的参比金属丝附近的变化。通过将颗粒或聚合物掺入内部充填液中,进一步增加有效扩散路径。
阅读白皮书,了解更多有关 ROSS 技术的信息。
了解更多有关 ROSS 电极历史的信息
自1981年以来,Thermo Scientific Orion ROSS 电极一直在帮助科学家在 pH 检测和测量中获得精确结果。最初的 ROSS pH 电极是同类产品中首先使用氧化还原参比系统的电极。与传统电极相比,氧化还原系统可在几秒钟内提供稳定的读数,准确度至少提高10倍。
40年来,ROSS 系统推动了制药、环境、质量控制和学术实验室的科学家和技术人员在 ISE 和 pH 检测方面的创新并提高了效率。我们认为这是值得庆祝的事情,希望您能加入我们。
展开 ROSS 电极的历史
第一个“Ross”电极创建于1980年,并于1981年由 Orion Research 在其创始人 James Ross 博士和 John Riseman 的带领下推向市场。Ross 博士设计的创新型 pH 电极基于氧化还原技术,而非依赖氯化银,后者会将盐沉淀到液接界中。与传统方法相比,该系统的准确度可提高10倍,漂移率小于 0.002 pH/天。1984年,工程师兼玻璃吹制工 Moshe Hirshberg 设计了众所周知的 ROSS 电极的标志性线圈,将产品使用寿命延长至2年,进一步巩固了 Ross 博士的设计。
pH 和 ORP 测量的准确度和可靠性取决于使用的仪器。了解如何根据您所需的特性、性能、规格和预算,确定适宜的产品。
|
具有各种壳体材料、壳体款式、填充类型、参比类型和液接界的优质 pH 电极、标准品和溶液可供选择,以满足您的不同需求。 |
Knowledge Base: Certificates of Analysis and SDS for Orion, ROSS, AQUAfast, AquaMate, and AquaSensors products.
Orion Meters Software and Upgrades
Thermo Scientific Orion benchtop and portable meters are designed to help deliver accurate, consistent results, day after day. Boost productivity by upgrading your software today.