特色优势
- 无盘管的水浴槽设计
- 更容易清洁
- 增加容量和样品数量
- 保留工作台空间
- 5.7 触摸屏
- 手套、触控笔可操作触摸屏界面
- 无滴落,无需工具浴槽盖
- 左手操作或者右手操作
- 打开选项
产品规格
性能参数 | |
最低温度 | -20°C |
最高温度 | 150°C |
温度稳定性 | +/-0.03 1 |
最大水浴槽容量(升) | 71 |
制冷功率(瓦) | 425 |
加热功率(千瓦)230V/115V | 2/1.2 |
最大压力(毫巴/磅/平方英寸) | 1200 / 17.4 |
最大流速(LPM/GPM) | 14.6 / 3.86 |
环境温度范围 | 10 至 40°C |
噪声(dBA) | <58 |
电压范围(伏/赫兹) |
100-120/50 或 60
200-240/50 或 60
|
尺寸 | |
工作区尺寸 深 x 宽 x 长 | 15.0 x 17.3 x 29.7cm 5.9 x 6.8 x 11.7 in. |
外形尺寸 高 x 宽 x 长 | 52.9 x 25.9 x 58.5cm 20.9 x 10.2 x 23.1 in. |
重量(千克/磅) | 36 / 80 |
通讯接口2 | |
蓝牙、以太网、微型USB前置、USB前置、RS232前置/后置、RS485、远程传感器端口、Smart-Vue显示器端口 | |
合规性 | |
CE、RoHS、UL/CSA、WEEE |
1.注意 - 使用具有以下标称条件的水进行测量:额定电压,工厂环境(20°C至24°C),工作区覆盖,无外部泵送,在海平面上采集数据超过30分钟。
2.技术要求见产品文献。
2.技术要求见产品文献。