- 生产工艺环节的温度控制
- 细胞复苏/解冻及药物解冻过程中的温度控制
- 细胞培养
- 生物实验室分析设备的温控配置
生产工艺环节的温度控制
生物反应器已经成为制药行业不可或缺的一部分,作为关键变量之一,温度必须严格控制以确保在使用生物反应器的多个工艺中获得可靠一致的结果。
Thermo Scientific 系列制冷水浴循环器、循环冷却器和先进恒温控制器的组合提供稳定可靠及高性价比的温度控制解决方案,适用于从10升到3000升生产规模的生物反应器。
- 稳定可靠,温度控制产品确保您能加速实验进程,让您尽快获得收益
- 高性价比
- 从启动和检查到完整的清洁维护,我们提供完整的全球服务解决方案来满足您的需求,提高设备使用效率
推荐型号列表
推荐型号 | 制冷量(@20°C 60 Hz) | 推荐搭配的一次性生物反应器 |
---|---|---|
AC100-A25 | 500W | ≤10L |
ThermoFlex2500 | 2500W | 50-100L |
ThermoFlex5000 | 5000W | 100-250L |
ThermoFlex10000 | 10000W | 250-500L |
ThermoFlex24000 | 24000W | ≥1000L |
细胞的冷冻保存和复苏/药物解冻
- 稳定可靠的温度:赛默飞Precision™ 通用恒温水浴,应用于需要恒定温度的药物解冻,稳定的温度为客户的样品安全保驾护航。
- 解冻速率可控:对于需要特定的速率冷冻或者按照特定的速率解冻的样品,赛默飞VersaCool™ 制冷加热水浴循环器是您的明智选择,智能操作让您实验不再枯燥,享受科技带来的便利及乐趣。
- 冷冻速率可控:临床试验表明,通过缓慢的程序化冷冻,细胞存活的可能性大。小鼠精子和卵母细胞通过使用控制冷冻至-32°C,然后使用液氮进行深度冷冻来准备储存。与快速冷冻相比,精子和卵母细胞的存活力提高了7.5%,冷冻保存技术和程序至关重要。赛默飞制冷水浴循环气紧凑、功能强大、携带方便,能够控制安全冷冻和解冻样品所需的温度梯度。通过专门设计用于放置微型管的支架,操作变得简单。使用数字通信端口可以轻松跟踪您的实验。
推荐型号列表
产品型号 | 温度范围 | 订货号 | 主要应用 |
---|---|---|---|
Precision GP20 | 环境温度到100℃ | TSGP20-MAR | 常规药物解冻,需要稳定的温度 |
Versacool | -20°C 至 +150°C | 231131300 | 再药物解冻或者细胞复苏过程中,需要程序降温的应用 |
Arctic A45HC | -45 至 200℃ | 1565401HC | 细胞冷冻及复苏 |
生物实验室分析设备的温控配置
实验室的质谱仪、冷冻电镜等,产生热量后须尽快有效地祛除,以保证分析仪器能稳定的运转。赛默飞提供不同型号的冷水机作为外部制冷源,以满足客户需求。
- ThermoChill 系列经济耐用,易于操作。
- ThermoFlex™ 系列性能出色,稳定可靠。
流式细胞仪CAR-T细胞产品QC,测量活细胞密度,细胞活率,细胞分型等,用温度控制产品给设备冷却并保持样品架4℃恒温。
推荐型号列表
产品型号 | 冷却能力(20℃@60HZ) | 标准版温度范围(另有低温版及TF系列高温版供选择) | 应用说明 |
---|---|---|---|
ThermoChill I | 700W | 10℃ 至 35℃ | 可与旋转蒸发仪,光谱等设备配套使用,适用于要求经济耐用产品的客户 |
ThermoChill II | 1000W | 10℃ 至 35℃ | |
ThermoChill III | 2000W | 10℃ 至 35℃ | |
ThermoFlex900 | 900W | 5℃ 至 40℃ | 可与质谱仪,电镜,XRD,XRF等配套使用,适用于对产品品质及使用体验要求高的客户 |
ThermoFlex1400 | 1400W | 5℃ 至 40℃ | |
ThermoFlex2500 | 2500W | 5℃ 至 40℃ | |
ThermoFlex5000 | 5000W | 5℃ 至 40℃ |
- 药物化学溶剂分离过程中的温度控制
- 药物挤出机
- 反应釜的温度控制
- 化药实验室分析设备对应的温控配置
药物化学溶剂分离过程中的温度控制
旋转蒸发仪是温度敏感系统,通过吸热蒸发和放热凝结可有效分离悬浮液中的一种或多种特定溶剂。为确保有效分离相关组分,必须精准控制蒸发温度,使温控水成为重要组成部分。在凝结阶段,由于凝结潜热会干扰试验精度,因此必须精准控制冷却温度。Thermo Scientific系列制冷水浴循环器、循环冷却器和先进恒温控制器的组合可精准监控和维持反应温度。
- 可精准的进行程序升温或者降温
- 结果稳定可靠
- 高性价比
- 简单操作,易于维护
常见推荐配置
推荐型号 | 制冷量 | 温度范围 |
---|---|---|
SC150-A25 制冷水浴循环器 | 500W | -25~150℃ |
推荐型号列表
产品型号 | 冷却能力(20℃@60HZ) | 标准版温度范围(另有TF低温版及高温版供选择) | 应用说明 |
---|---|---|---|
ThermoFlex2500 | 2500W | 5℃ 至 40℃ | 具体根据挤出机的实际需求来匹配对一个的冷水机 |
ThermoFlex5000 | 5000W | 5℃ 至 40℃ |
反应釜的温度控制
反应釜内的温度控制非常重要,其决定了产品的产量及质量,甚至是生产过程中的安全。通过外部制冷源与夹套连接来控制温度,ThermoFlex™ 系列赛默飞加热制冷恒温循环器具有可变压力控制功能,高效能控温,可拆卸式全流量滤网确保再循环液体洁净,为客户创造持续安全环境及价值。
推荐型号列表
推荐型号 | 冷却能力(20℃@60HZ) | 对应反应釜体积 |
---|---|---|
ThermoFlex2500 | 2500W | 50-100L |
ThermoFlex5000 | 5000W | 100-300L |
ThermoFlex10000 | 10000W | 300-500L |
ThermoFlex24000 | 24000W | >1000L |
化药实验室分析设备对应的温控配置
实验室的各类分析仪器,如x光衍射仪、电钢耦合等离子体质谱仪(ICPMS)、电镜等,产生热量后须尽快有效地祛除,以保证分析仪器能稳定的运转。赛默飞提供不同型号的冷水机作为外部制冷源,以满足客户需求。
- ThermoChill 系列经济耐用,易于操作。
- ThermoFlex™ 系列性能出色,稳定可靠。
流变仪/粘度计的温度控制:在中国药典第二(西药)针对部分药剂需要进行粘度控制提出了要求,例如在药典附录 IF 中:乳膏剂应具有适当的粘度,糊剂一般稠度较大。但均应易于涂布于皮肤或者粘膜上,不融化,粘稠度随季节变化应很小。温度对流变仪/粘度计的测量结果影响巨大,一般为了保证结果需要温度精度至少是0.1℃。赛默飞加热制冷循环水浴温度精度能达到0.01℃,保证测量结果的稳定可靠。
推荐型号列表
推荐型号 | 冷却能力(20℃@60HZ) | 标准版温度范围(另有低温版及TF系列高温版供选择) | 应用说明 |
---|---|---|---|
ThermoChill I | 700W | 10℃ 至 35℃ | 可与旋转蒸发仪,光谱等设备配套使用,适用于要求经济耐用产品的客户 |
ThermoChill II | 1000W | 10℃ 至 35℃ | |
ThermoChill III | 2000W | 10℃ 至 35℃ | |
ThermoFlex900 | 900W | 5℃ 至 40℃ | 可与质谱仪,电镜,XRD,XRF等配套使用,适用于对产品品质及使用体验要求高的客户 |
ThermoFlex1400 | 1400W | 5℃ 至 40℃ | |
ThermoFlex2500 | 2500W | 5℃ 至 40℃ | |
ThermoFlex5000 | 5000W | 5℃ 至 40℃ | |
Arctic A45HC | 900W | -45℃ 至 200℃ | 与流变仪/粘度计,旋转蒸发仪等配套使用 |
SC150-A25 | 500W | -25℃ 至 150℃ |
- 中药研磨设备
- 中药实验室分析设备对应的温控配置
中药实验室分析设备对应的温控配置
中药实验室中需要用光谱进行重金属检测,在研发环节用电镜进行材料表征等,这些分析设备在运转时产生热量后须尽快有效地祛除,以保证分析仪器能稳定的运转。赛默飞提供不同型号的冷水机作为外部制冷源,以满足客户需求。
- ThermoChill 系列经济耐用,易于操作。
- ThermoFlex™ 系列性能出色,稳定可靠。
流变仪/粘度计的温度控制:在中成药的研发生产中,在一些药膏、注射液的配方设计中,不同的配方导致药剂的流变性能不同,对药剂的生产和使用会有很大的影响。流变仪/粘度计的温度控制非常重要,对当温度偏差0.5℃ 时,有些液体粘度值偏差超过5%,对粘度影响很大,温度升高,粘度下降。所以要特别注意将被测液体的温度恒定在规定的温度点附近,温度精度越高越好。赛默飞加热制冷循环水浴温度精度能达到0.01℃,保证测量结果的稳定可靠。
推荐型号列表
推荐型号 | 冷却能力(20℃@60HZ) | 标准版温度范围(另有低温版及TF系列高温版供选择) | 应用说明 |
---|---|---|---|
ThermoChill I | 700W | 10℃ 至 35℃ | 可与旋转蒸发仪,光谱等设备配套使用,适用于要求经济耐用产品的客户 |
ThermoChill II | 1000W | 10℃ 至 35℃ | |
ThermoChill III | 2000W | 10℃ 至 35℃ | |
ThermoFlex900 | 900W | 5℃ 至 40℃ | 可与质谱仪,电镜,XRD,XRF等配套使用,适用于对产品品质及使用体验要求高的客户 |
ThermoFlex1400 | 1400W | 5℃ 至 40℃ | |
ThermoFlex2500 | 2500W | 5℃ 至 40℃ | |
ThermoFlex5000 | 5000W | 5℃ 至 40℃ | |
Arctic A45HC | 900W | -45℃ 至 200℃ | 与流变仪/粘度计,旋转蒸发仪等配套使用 |
SC150-A25 | 500W | -25℃ 至 150℃ |
生物反应器已经成为制药行业不可或缺的一部分,作为关键变量之一,温度必须严格控制以确保在使用生物反应器的多个工艺中获得可靠一致的结果。
Thermo Scientific 系列制冷水浴循环器、循环冷却器和先进恒温控制器的组合提供稳定可靠及高性价比的温度控制解决方案,适用于从10升到3000升生产规模的生物反应器。
- 稳定可靠,温度控制产品确保您能加速实验进程,让您尽快获得收益
- 高性价比
- 从启动和检查到完整的清洁维护,我们提供完整的全球服务解决方案来满足您的需求,提高设备使用效率
推荐型号列表
- 稳定可靠的温度:赛默飞Precision™ 通用恒温水浴,应用于需要恒定温度的药物解冻,稳定的温度为客户的样品安全保驾护航。
- 解冻速率可控:对于需要特定的速率冷冻或者按照特定的速率解冻的样品,赛默飞VersaCool™ 制冷加热水浴循环器是您的明智选择,智能操作让您实验不再枯燥,享受科技带来的便利及乐趣。
- 冷冻速率可控:临床试验表明,通过缓慢的程序化冷冻,细胞存活的可能性大。小鼠精子和卵母细胞通过使用控制冷冻至-32°C,然后使用液氮进行深度冷冻来准备储存。与快速冷冻相比,精子和卵母细胞的存活力提高了7.5%,冷冻保存技术和程序至关重要。赛默飞制冷水浴循环气紧凑、功能强大、携带方便,能够控制安全冷冻和解冻样品所需的温度梯度。通过专门设计用于放置微型管的支架,操作变得简单。使用数字通信端口可以轻松跟踪您的实验。
推荐型号列表
实验室的质谱仪、冷冻电镜等,产生热量后须尽快有效地祛除,以保证分析仪器能稳定的运转。赛默飞提供不同型号的冷水机作为外部制冷源,以满足客户需求。
- ThermoChill 系列经济耐用,易于操作。
- ThermoFlex™ 系列性能出色,稳定可靠。
流式细胞仪CAR-T细胞产品QC,测量活细胞密度,细胞活率,细胞分型等,用温度控制产品给设备冷却并保持样品架4℃恒温。
推荐型号列表
旋转蒸发仪是温度敏感系统,通过吸热蒸发和放热凝结可有效分离悬浮液中的一种或多种特定溶剂。为确保有效分离相关组分,必须控制蒸发温度,使温控水成为重要组成部分。在凝结阶段,由于凝结潜热会干扰试验精度,因此必须控制冷却温度。Thermo Scientific系列制冷水浴循环器、循环冷却器和先进恒温控制器的组合可监控和维持反应温度。
- 可进行程序升温或者降温
- 结果稳定可靠
- 高性价比
- 简单操作,易于维护
常见推荐配置
推荐型号列表
反应釜内的温度控制非常重要,其决定了产品的产量及质量,甚至是生产过程中的安全。通过外部制冷源与夹套连接来控制温度,ThermoFlex™ 系列赛默飞加热制冷恒温循环器具有可变压力控制功能,高效能控温,可拆卸式全流量滤网确保再循环液体洁净,为客户创造持续安全环境及价值。
推荐型号列表
实验室的各类分析仪器,如x光衍射仪、电钢耦合等离子体质谱仪(ICPMS)、电镜等,产生热量后须尽快有效地祛除,以保证分析仪器能稳定的运转。赛默飞提供不同型号的冷水机作为外部制冷源,以满足客户需求。
- ThermoChill 系列经济耐用,易于操作。
- ThermoFlex™ 系列性能出色,稳定可靠。
流变仪/粘度计的温度控制:在中国药典第二(西药)针对部分药剂需要进行粘度控制提出了要求,例如在药典附录 IF 中:乳膏剂应具有适当的粘度,糊剂一般稠度较大。但均应易于涂布于皮肤或者粘膜上,不融化,粘稠度随季节变化应很小。温度对流变仪/粘度计的测量结果影响巨大,一般为了保证结果需要温度精度至少是0.1℃。赛默飞加热制冷循环水浴温度精度能达到0.01℃,保证测量结果的稳定可靠。
推荐型号列表
中药实验室中需要用光谱进行重金属检测,在研发环节用电镜进行材料表征等,这些分析设备在运转时产生热量后须尽快有效地祛除,以保证分析仪器能稳定的运转。赛默飞提供不同型号的冷水机作为外部制冷源,以满足客户需求。
- ThermoChill 系列经济耐用,易于操作。
- ThermoFlex™ 系列性能出色,稳定可靠。
流变仪/粘度计的温度控制:在中成药的研发生产中,在一些药膏、注射液的配方设计中,不同的配方导致药剂的流变性能不同,对药剂的生产和使用会有很大的影响。流变仪/粘度计的温度控制非常重要,对当温度偏差0.5℃ 时,有些液体粘度值偏差超过5%,对粘度影响很大,温度升高,粘度下降。所以要特别注意将被测液体的温度恒定在规定的温度点附近,温度精度越高越好。赛默飞加热制冷循环水浴温度精度能达到0.01℃,保证测量结果的稳定可靠。
推荐型号列表
ThermoFlex™ 系列加热制冷恒温循环器
- 拥有高达 24000 的制冷量型号,对于大体积生物反应器(有配备到3000L),反应釜可进行快速温度控制
- 易于使用,设备运行时,空气过滤器和循环水滤器可直接更换,避免因为水质问题导致的故障
- 稳定性高,确保客户在稳定的温度下生产或者分析,保证结果
- 模块化设计,配置灵活,可以按照具体的需求如环境要求,通讯要求,制冷量要求等进行不同的配置
Thermo Scientific™ 加热制冷循环水浴
- 温度精度能达到0.01℃
- 各种材质,各种规格的循环水浴可供客户选择,如有在进行粘度计的温度控制的时候我们可以提供透明有机玻璃材质的循环水浴方便客户观察样品分析情况。
- 使用数字通信端口可以轻松跟踪您的实验。
- 程序控温,使样品得冷冻及解冻速率可控
使用标准水浴循环器作为校准设备
确定循环冷却器为室内增加的热量
科研和实验室工作中的精确温度控制
赛默飞VersaCool冷却循环器无控制器设计,可处理更多样品
了解全新赛默飞Versacool冷却循环水浴的主要特性
使用标准水浴循环器作为校准设备
确定循环冷却器为室内增加的热量
科研和实验室工作中的精确温度控制
赛默飞VersaCool冷却循环器无控制器设计,可处理更多样品
了解全新赛默飞Versacool冷却循环水浴的主要特性