在线点播网络讲座:利用全基因组拷贝数分析探索实体肿瘤的遗传概况
本次网络讲座探讨了细胞遗传学分析在实体瘤特征分析中的重要性,特别是在平滑肌肉瘤 (LMS) 和黑色素瘤研究中的重要性。
- 了解拷贝数分析在实体瘤研究中的重要性及与生物标记物识别的相关性
- 了解如何使用 OncoScan CNV 检测试剂盒识别 LMS 和黑色素瘤的相关性和信息性拷贝数变化
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
使用 OncoScan CNV 检测试剂盒捕捉关键的拷贝数变化。OncoScan CNV 检测试剂盒和 OncoScan CNV Plus 检测试剂盒(之前称为 OncoScan FFPE 检测试剂盒)可以准确分析整个基因组的拷贝数变化和等位基因失衡。这些OncoScan CNV检测已被证明对高度降解的DNA(如来自不同年龄的FFPE肿瘤样本的DNA)具有良好的性能,并且DNA起始物质含量低,使该检测成为临床癌症研究的自然选择。
全基因组拷贝数分析 是 明确识别与治疗应答或抵抗相关、已知具有预后价值或可区分侵袭性和非侵袭性疾病状态的生物标志物的关键。 在本白皮书中,了解通过高分辨率微阵列进行的分子核型分析如何补充并可能有一天替代传统的细胞遗传学技术。
OncoScan CNV 检测试剂盒利用分子反转探针 (MIP) 技术(图 1),经证实可识别拷贝数改变、杂合性丢失 (LOH)、拷贝中性 LOH (cnLOH) 和体细胞突变。
染色体分析套件 (ChAS) 是一款简单但功能强大的分析软件,您只需点击几下鼠标即可查看和总结从 OncoScan CNV 检测试剂盒得到的全基因组染色体畸变数据。
本次网络讲座探讨了细胞遗传学分析在实体瘤特征分析中的重要性,特别是在平滑肌肉瘤 (LMS) 和黑色素瘤研究中的重要性。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。