Axiom™ 微生物组阵列可在单次可扩展测定中检测一份样本中的所有已知微生物并实现种属水平和品系水平的鉴别。专有的光刻阵列帮助确保保真度和生产批次间的一致性,而且可以提供用户所需的设计。
这个简化的实验方案将 Axiom™ 2.0 测定强大的生物化学技术与手动和自动靶标制备方法相结合,可帮助取得一致且高质量的结果。简化的上游逆转录酶反应实现了 RNA 病毒基因组的检测。可在 GeneTitan™ 多通道仪器上进行自动阵列处理。完整的解决方案包括阵列、试剂盒和免费、易于使用的微生物组分析软件。
Axiom™ 微生物检测分析软件 (MiDAS) 提供了一种简化的解决方案,可通过从未知样本得到的 Axiom 微生物组阵列数据预测靶标身份。其特点包括全面分析品系水平、直接访问外部 NCBI 数据库、列出每份样本中很可能存在的微生物靶标,以及用表格和图形两种格式总结微生物含量,以便检测和分析样本中所有微生物的遗传成分。
Affymetrix 研究服务实验室 (ARSL) 可对微生物样本中的基因组 DNA 和逆转录互补 DNA 进行高质量、经济的处理。 服务包括使用 Axiom MiDAS 进行全面分析,以详细统计每份样本中的微生物。
Axiom 微生物组解决方案使用 Axiom 测定的生物化学技术,考察 NCBI 数据库序列中家族保守和靶标特异性区域中的非多态性序列。Axiom 微生物组阵列可检测12,000多个种属,包括古细菌、细菌、真菌、原生动物和病毒。阵列内容与样本类型无关,适用于营养基因组学、农业基因组学和动物研究应用以及建模。
产品优势
- 专业设计,通过单次测定对人类和动物微生物组进行分析
- 检测的种属更加多样,且基因测序分辨率高于 16s rRNA
- 全面覆盖11,000多种微生物和五种微生物结构域:古细菌、细菌、真菌、原生动物和病毒
- 可实现种属、品系和序列水平的鉴别;使用 cDNA 模板进行 RNA 病毒检测
- 灵活的24阵列板和96阵列板规格
- 与样本类型无关:营养基因组学、农业基因组学和动物研究应用
- 简化的微生物检测分析
应用
- 对动物的肠道微生物群进行评估以优化饲养6
- 确定牲畜的健康
- 通过微生物分析检测病原体
- 疾病预防研究
- 饲养场筛选(环境和动物社群健康监测)
- 评估微生物状态和对治疗的反应
- 评估微生物群的土壤生产力
- 连锁研究(人类肠道微生物群对疾病状态的影响)
- 益生菌和益生元混合物的高分辨率分析