GeneChip 仪器系统是一个完全集成的平台,用于使用 GeneChip 品牌的探针阵列开展研究。GeneChip Scanner 3000 7G 系统允许您扫描下一代更高密度的 SNP、拷贝数和表达阵列,可检测超过 600 万个独特序列。
GeneChip Scanner系统
将节省空间和在速度、卓越性能和较低的扫描仪间差异方面进行改进的其他设计相结合,可显著提高遗传分析的通量和效率。GeneChip Scanner 3000 7G 还提供了增强的自动聚焦功能和更加一致的扫描仪间生物学性能,可改善数据完整性和研究人员之间的数据共享。
GeneChip Scanner 3000 7G 将先进的设计改进与高分辨率扫描和自动化相结合,可显著提高基因表达和遗传分析应用的效率。当与 GeneChip AutoLoader 自动加载器一起使用时,GeneChip Scanner 3000 7G可提供完全无人值守的阵列扫描自由度。GeneChip 扫描仪 3000 7G 可轻松适用于工作台环境中。其具有固态激光电源,无需外部激光电源或在工作台下方安装特殊冷却系统。
GeneChip Scanner 3000 7G 具有卓越的性能和增强的功能,可提供更准确的网格连接和更一致的扫描仪间性能,改善数据完整性和研究人员之间的数据共享。
产品优势
- 紧凑的尺寸使空间利用率更高
- 可根据阵列类型进行自动选择,在 0.51-2.5 μm 像素范围内进行更高分辨率的扫描
- 采用具有专利技术的 Flying 物镜技术,使整个扫描区域达到极佳的图像均匀性和采集效率
- 无激光漂移且扫描仪间差异性降低
- 自动调整残留电弧校正和 X 线性
- GeneChip AutoLoader自动加载器可兼容一次完成多达 48 个阵列的全自动扫描
- 与先前的 GeneChip 3000 扫描仪型号相比具有出色的信号相关性 (>0.99)
通向未来创新之路
将 GeneChip Scanner 3000 7G 和先前的 GeneChip Scanner 3000 型号的数据进行比较,显示具有完全的一致性,为 GeneChip 平台用户对先前型号生成的数据进行比较提供了无缝转换。此外,扫描仪设计将适应 GeneChip 技术在未来的进步,以满足新出现应用的需求。
具有专利技术的 Flying 物镜技术意味着可实现快速、连续的扫描
GeneChip Scanner 3000 7G 的独特设计可确保具有连续的光学激发和发射路径,可在整个扫描区域实现极佳的图像均匀性。高采集效率有助于实现单次扫描通过和缩短扫描时间。