无论是否掌握生物信息学资源,每位研究人员都可以轻松获得详细分析。 转录组分析控制台 (TAC) 软件现在包括 Expression Console (EC) 软件的功能,通过提供强大的交互式可视化显示,让您超越差异表达的简单鉴别。
TAC软件专为生物学家设计,使您能够:
- 执行阵列QC和数据规范化
- 对差异表达执行统计测试
- 专注于感兴趣的基因或通路
- 探索编码与非编码RNA之间的相互作用
- 解读复杂的选择性剪接事件
- 链接到公开可用的注释
- 获取序列信息以设计验证实验
新的简化工作流程和改进的分析算法
TAC软件中的新功能(版本4.0.1及后续版本):
- 通过将EC软件和TAC软件集成到一个工具中,简化了QC和数据分析
- 能够分析1,000个及以上样本的大型数据集
- 整合已建立的LIMMA包
- 改进的选择性剪接分析
结合我们全面的高密度微阵列和与富有挑战性珍贵样品相容的试剂,您能够在短短三天内得到样品的详细结果。
下载最新版本的TAC软件(64位)。 Microsoft Windows™ 7 (SP1) 和 Windows 10 Professional 支持此版本。
技术文档