标准 DNA 寡核苷酸
与 Value Oligos 类似,我们的标准定制 DNA 寡核苷酸是采用氰乙基亚磷酰胺在高度自动化的计算机控制系统上合成的,遵循严格的质量控制程序。
虽然我们的 Value Oligo 包装形式代表了最经济快速的订购方式(25 或 50 nmol 管装,并提供一系列适合您分析应用的纯化选项),如果您的研究需求量大于 50 nmol,需要不同的包装形式,或者需要 5’、3’或内部修饰,那么我们的标准 DNA 寡核苷酸包装形式符合您的需求(表 1)。
板形式
我们的定制 DNA 寡核苷酸可用规格有 25 nmol、50 nmol、200 nmol、1 µmol 和 10 µmol。了解有关最低产量保证的更多信息,并查看有关估算产量的解释。
合成规模
除管装外,我们的定制 DNA 寡核苷酸还有 96 或 384 孔板装,整个订单具有相同的纯化方式、合成规模、板装类型和体积,运输媒介和缓冲类型。
修饰
表 1.哪种寡核苷酸适合我?
Value Oligos | 标准寡核苷酸 |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
为您的分析应用选择适合的 DNA 寡核苷酸
寡核苷酸是当今许多生物学研究、药物发现和诊断应用的起点。这些高端技术应用需要高品质寡核苷酸才能获得成功。我们的定制 DNA 寡核苷酸采用标准氰基 - 乙基亚磷酰胺在高度自动化的计算机控制系统上合成。通过三苯甲基分析,在每个寡核苷酸的合成过程中监控偶联效率,不仅仅监控最终产物,更确保整个工艺流程的质量。对于合成后质量控制,对短寡核苷酸进行质谱分析,对长寡核苷酸进行毛细管电泳(CE)分析,确保产品质量。
根据下游分析应用的性质,选择最适合您分析应用的合成规模和纯化选项(表 2)。该表旨在帮助您为您的分析应用选择适合的寡核苷酸和纯化方法。
通常,小柱纯化快速、经济,但依照寡核苷酸序列可能影响纯化或产量(具有 5’G 的序列可能出现问题)。HPLC 更耗时,但可提供高达 55 个碱基的卓越纯度。对于 55 个以上的碱基,将全长产物与 n-1 个失败序列区分开来变得越来越困难。PAGE 纯化即使对于非常长的寡核苷酸也能提供出色的分辨率,但通常会因产品品质牺牲产量。
表 2.按分析类型推荐的寡核苷酸处理选项
应用 | 脱盐的 | 过柱 | HPLC | PAGE |
---|---|---|---|---|
|
|
|
| |
常规 PCR | ![]() | |||
专业 PCR | ![]() | ![]() | ||
分子克隆 | ![]() | ![]() | ||
cDNA 文库构建 | ![]() | ![]() | ||
测序 | ![]() | |||
荧光测序 | ![]() | |||
下一代测序 (NGS) | ![]() | ![]() | ||
突变 | ![]() | ![]() | ||
反义 | ![]() | |||
凝胶阻滞分析 | ![]() | ![]() | ||
微阵列芯片 | ![]() |
资源
简化您的工作流程
- 每种分析应用的 PCR 和 RT-PCR 聚合酶和逆转录酶
- 让您的 RNAi 实验更快更轻松 - 访问 RNAi 中心
- 尖端技术让您对基因表达数据更有信心 - 了解更多有关基因表达分析和基因分型的信息
引物设计工具
仅供科研使用,不可用于诊断目的。