新上市的Applied Biosystems MicroAmp TriFlex 3 x 32孔PCR板和Applied Biosystems 32孔透明黏性封板膜可以帮助您节省耗材成本,减少浪费。它们专为Applied Biosystems ProFlex 3x32 孔PCR仪设计,也兼容其他所有Applied Biosystems 0.2 mL标准96孔模块的PCR仪。
停止将您宝贵的时间用来裁剪耗材吧!您只需按实验通量撕开,即可用于下游实验。
- 一板多用——即可用于ProFlex 3x32 孔PCR模块,也适用于所有Applied Biosystems标准96孔模块的PCR仪
- 两侧易于撕开的边框把手——轻松完成板的分离
- 每块板上均有字母数字标记——便于样品孔标识
- 32孔黏性封板膜——避免样品蒸发和孔间污染
专为Applied Biosystems PCR仪提供最佳的PCR结果
选择MicroAmp TriFlex 3 x 32孔,适用于低通量和标准通量PCR仪器——一块板满足多种需求!
仅供科研使用,不可用于诊断目的。