单管
- 买入价较低
- 灵活
- 可在任何实时荧光定量 PCR 仪器上运行
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
选择性能卓越的 TaqMan SNP 基因分型测定还是 TaqMan 药物代谢测定取决于多种因素,包括您可用的仪器和加热块规格以及要询问的样本和靶标数。考虑预设计和预铺板检测试剂盒的便利性,以节省实验室时间。
TaqMan SNP 基因分型和 DME 测定可提供与 96 孔、384 孔和 OpenArray 实时荧光定量 PCR 仪配合使用的规格,您可根据自己的基因分型需求选择较适合的规格。
Applied Biosystems TaqMan 5' 核酸酶测定化合物为获得 SNP 基因分型结果提供了一种快速简单的方法。我们众多产品系列中的每种预设计 TaqMan SNP 基因分型和 DME 测定都包括两种等位基因特异性 TaqMan MGB 探针,这些探针含有不同的荧光染料(VIC 和 FAM)以及一个 PCR 引物对,用于检测特异性 SNP 靶标。这些 TaqMan 探针和引物集(测定)可与基因组进行独特匹配,为目标等位基因提供卓越的特异性。Applied Biosystems SNP 基因分型测定可提供超过 1700 万种 SNP 检测,使用精确的 TaqMan 化学试剂,可轻松进行人和小鼠 SNP 基因分型研究。
从多种规格和配置中进行选择以满足您不同的研究需求。无论您着眼于单个靶标还是数千份样本,均有适合您的 TaqMan 检测试剂盒规格。
为尽可能提高通量并尽可能减少试剂使用,可考虑进行双链体反应(FAM 和 VIC 以及 ABY 和 JUN)。请务必检查报告染料是否与您的仪器兼容。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。