如果您需要包含定制 TaqMan 测定的 TaqMan 阵列卡,或者您想要在线配置工具不支持的布局,请使用我们的专业服务。 库存和按订单生产的基因表达 TaqMan 阵列卡可用于特定通路,并且使用预设计的 TaqMan 基因表达测定的定制 TaqMan 阵列卡可以在线配置。包含预设计的 TaqMan miRNA 测定的 TaqMan 阵列卡也可以在线配置。 支持经典化学类 TaqMan miRNA 测定和TaqMan Advanced miRNA 测定。
我们的 TaqMan 阵列卡是一种 384 孔微流体卡,设计用于同时进行 384 次实时荧光定量 PCR 反应,无需昂贵的液体处理自动化。TaqMan 阵列卡预装了干燥的高质量 TaqMan 测定试剂(TaqMan 探针和 PCR 引物组),可针对 12 到 384 个 TaqMan 测定靶标同时运行 1 到 8 个样本。
专业 TaqMan 阵列卡有以下形式和配方可供选择:
- 支持所有 TaqMan 测定类型:基因表达、Advanced miRNA、经典化学 miRNA、SNP 基因分型、DME、拷贝数变异和突变检测
- 定制和预设计的测定
- 同孔多通路检测
- 任何需要我们的专业测定和寡核苷酸服务的染料或定制配方
- TaqMan 阵列卡与下列采用阵列卡模块的 Applied Biosystems 实时荧光定量 PCR 系统兼容: 7900HT、ViiA 7、QuantStudio 7、12K Flex 和 QuantStudio 7 Pro。