分析大量 miRNA 的理想解决方案
我们为 miRNA 图谱分析研究提供了两种 TaqMan 化学试剂选项:
- 第一代 TaqMan micoRNA 测定使用 miRNA 特异性逆转录 (RT) 茎环引物来生成感兴趣的特定 miRNA 靶标的 cDNA。
- 与之不同,新型 TaqMan Advanced miRNA 化学试剂则使用通用 RT 引物来逆转录样本中的所有 miRNA。TaqMan Advanced miRNA 化学试剂是进行大型图谱分析研究的优先选项,因其可以为大量 miRNA 的图谱分析实现简化和特异性工作流程。
TaqMan MicroRNA 测定 | TaqMan Advanced miRNA 测定 | |
---|---|---|
描述 | TaqMan MicroRNA 测定在 cDNA 合成过程中采用新型 miRNA 茎环引物来生成用于实时荧光定量 PCR 的模板 | TaqMan Advanced miRNA 测定采用通用 RT 步骤来实现精简的工作流程,并采用了通用的 miR-Amp 步骤,通过实时荧光定量 PCR 实现高灵敏度检测。 |
RT 化学试剂 | miRNA 特异性 RT | 通用 RT |
通量 | 适合 1–10 个靶标 | 适合 >10 个靶标 |
覆盖率 | 可选205个物种;覆盖范围:miRBase v.2 | 所有人、小鼠和大鼠 miRNA;覆盖范围:miRBase v.22 |
规格 | 提供单独的测定、预设计和定制384孔 TaqMan 阵列卡和 OpenArray™ 规格 | 提供单独的测定、预设计96孔 TaqMan 阵列板、预设计和定制384孔 TaqMan 阵列卡以及 OpenArray 规格。 |
订购信息——TaqMan Advanced miRNA 卡和板
覆盖与人类密切相关的 microRNA,与 Sanger miRBase v22 保持一致,TaqMan Advanced miRNA 阵列卡或阵列板套装可实现超过740次测定。 需要使用 TaqMan Advanced cDNA 合成试剂盒 (A28007) 和推荐的 TaqMan Fast Advanced 预混液。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。