一个简单的步骤帮助您更快获得数据
配备 RFID 的 Applied Biosystems TaqMan 阵列板和 QuantStudio 6/7 Pro 实时荧光定量 PCR 系统通过“智能”功能提升了用户体验,有了这些功能,用户不必再手动将板布局和测定信息上传到实验文件中。
数据从 RFID 标签无缝传输到 QuantStudio 6/7 Pro 系统;不再需要下载和传输 TaqMan 文件。
通过预先点样的测定获得 TaqMan 金标准性能和重现性,同时利用创新、省时的功能提高可追溯性并减少人工误差。
相关产品
QuantStudio 6/7 Pro 实时荧光定量 PCR 系统
配备 RFID 的 TaqMan 阵列板仅可在 QuantStudio 6/7 Pro 实时荧光定量 PCR 系统上使用。没有 QuantStudio 6/7 Pro 系统?
配备 RFID 的 TaqMan 阵列板的特点
- 智能工作流程——板布局和测定信息储存在 RFID 标签上,由 QuantStudio 6/7 Pro 仪器读取并传输至 EDS 文件
- 高效的数据分析——无需下载 TaqMan 文件并上传板布局。 实验完成之后,即可开始分析数据。
- 灵活的规格——九种不同的规格可供选择,取决于您所研究的基因数量
- 便利的设置——只需加入预混液和 cDNA
- 金标准性能——将高品质 TaqMan 测定试剂预先点样到板上,以实现卓越的重现性
工作流程优势
将板布局和测定信息上传到 QuantStudio 6/7 Pro 系统:
有两种方法可以订购配备 RFID 的 TaqMan 阵列板。
方法1:在线订购阵列板
- 使用配置器工具在线配置 TaqMan 阵列板。
- 将所有测定添加到板布局后,单击"Complete Your Design"(完成您的设计)。
- 在随后的"Custom Array Summary"(定制阵列摘要)屏幕上,输入所需的板数量,然后选中"Add RFID tag(s) for QuantStudio 6/7 Pro"(为 QuantStudio 6/7 Pro 添加 RFID 标签)对应的方框(显示在右侧)。
- 单击"Add to Cart"(加入购物车)。
- TaqMan 阵列板和 RFID 标签被一起加入购物车。
- 如往常一样结账。
方法2:离线订购阵列板
- 让您的销售代表将部件号 A43823 加入您的采购订单中。(不收取额外费用。)
- 将您的采购订单、测定 ID 列表、TaqMan 阵列板部件号和数量通过电子邮件发送至 genomicorders@thermofisher.com。
如果您在联系基因组订单人员之前没有采购订单,则请务必让他们知道您希望将 A43823 添加到订单中。
当前提供的配备 RFID 标签的定制 TaqMan 阵列板部件号列表
规格 | 部件号 | 测定 + 对照品数量 | 样本数/重复次数 | 起订量 |
---|---|---|---|---|
RFID 标签 | A43823 | n/a | n/a | n/a |
TaqMan 阵列,标准,96孔板;规格8 | 4413266 | 7 + 1 | 12 | 6 |
TaqMan 阵列,标准,96孔板;规格16 | 4413264 | 15 + 1 | 6 | 6 |
TaqMan 阵列,标准,96孔板;规格16 Plus | 4413265 | 12 + 4 | 6 | 6 |
TaqMan 阵列,标准,96孔板;规格32 | 4391528 | 31 + 1 | 3 | 6 |
TaqMan 阵列,标准,96孔板;规格32 Plus | 4391529 | 28 + 4 | 3 | 6 |
TaqMan 阵列,标准,96孔板;规格48 | 4391526 | 47 + 1 | 2 | 6 |
TaqMan 阵列,标准,96孔板;规格48 Plus | 4391527 | 44 + 4 | 2 | 6 |
TaqMan 阵列,标准,96孔板;规格96 | 4391524 | 95 + 1 | 1 | 6 |
TaqMan 阵列,标准,96孔板;规格96 Plus | 4391525 | 92 + 4 | 1 | 6 |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。