灵敏度高
特异性好
结果稳定
活动
乾坤白金系列首单、月月满额3000礼
乾坤白金系列首单
赠1000积分
2023.10.01-2023.12.31乾坤白金系列满额3000
每月赠1000积分
2023.10.01-2023.12.31首次登录会员中心
赠 100 积分新用户首次下单
赠 1000 积分
下单即享积分
官网/掌上赛默飞同享海量礼品
定期上新,可选种类更多积分可累加
越攒越多,兑更好礼品定期幸运抽奖
少量积分撞大运,即将推出
扫码进入会员中心
*乾坤白金系列活动积分到账时间为每月15日和30日,如遇法定节假日,顺延至下一个工作日。更多活动详情,请进入“赛默飞会员中心”查看
点击链接进入会员中心:
https://mapac.thermofisher.cn/membership
- 专题视频
- 资料下载
- qPCR方法比较:SYBR Green Vs. TaqMan
- 联系我们
资料下载
染料法预混液-SYBR Green
利用双链DNA结合染料产生荧光信号
- 染料可与任何双链DNA结合产生荧光
- 产生非特异性扩增,导致假阳性结果
- 需运行熔解曲线验证反应特异性
- 特异性仅依赖于上下游引物,实验优化有难度
- 灵敏度有限
- 成本相对较低
探针法预混液
利用靶标特异的荧光探针产生荧光信号
- TaqMan探针产生靶标特异性信号
- 特异性高,减少假阳性结果
- 无需特殊步骤验证反应特异性
- Applied Biosystems™提供完整检测方案及客户定制方案
- 灵敏度高,非常适合低表达基因检测,减少假阴性结果
- 可进行多重检测,降低单靶标检测成本并实现高通量检测
1. 联系产品专员,获取专属服务:
手机号:18939770319(微信同号)
邮箱: alvin.shao@thermofisher.com
2. 技术问题可直接拨打专属热线:400-820-8982-2-2
3. 询价或申请使用,请填写表单,等待专人与您联系。
扫码添加企业微信
1.PCR 和 qPCR 重难点全解析,教你做出完美曲线
2.qPCR 常见问题解析及应用分享
3.如何获得更好的qPCR 结果
4.热点问题答疑
乾坤白金系列产品活动细则:
注:
- 首次在赛默飞官网或掌上赛默飞订购乾坤白金系列产品的赛默飞官网会员中心会员,在2023.10.01-2023.12.31期间,可额外获得1000积分,同一会员仅限参加一次。
- 会员在2023年10月-12月期间,每个自然月订购乾坤白金系列产品满3000元,可额外获得1000积分,同一会员每个月仅限参加一次。
- 更多会员中心活动请至会员中心查看。