赛默飞定制荧光基团和淬灭基团组合在分子检测开发过程中提供了前所未有的灵活性,并通过Applied Biosystems™的金标准TaqMan™ 技术保障质量、性能和可靠性。我们的探针具有出色的信噪比和重现性,与我们具有300多项专利和40000多份发表文献的预设计TaqMan Assay使用相同的合成原料和制造工艺。此外,我们的生物合成服务可为您提供满足所有法规监管要求所需的可追溯性。便于您将TaqMan探针的可靠性和灵活性应用到分子检测或实验室开发检测(LDT)的设计中去。
我们在国内具有TaqMan探针生物合成基地,以实现更短的供货周期。在探针合成的工艺过程中,我们从以下方面保障探针性能:
  • 源头保障 - 重要关键合成原料使用进口高品质产品,卓越的全球采购系统确保了生产的高起点;
  • 高质量合成 - 多种先进仪器,包括特有的合成仪、氨解仪、BIOTEK、高效液相仪、质谱仪和毛细管电泳仪等多种设备,为合成服务提供高质量的保证;
  • 高通量合成 - 具备经典高效大通量合成仪及特殊应用的高品质合成仪, 满足各种合成需求;
  • 在线控制能力 - 利用BIOTEK锁定合成效率,Trityl进行在线监控,确保高质量的探针流入下道工序;
  • 独特质检工艺 - 运用电喷雾电离质谱仪(ESI-LC-MS)对探针进行质量评估;工艺包含分子量检测(MS)、纯度检测(毛细管电泳CE)和OD检测。尤其针对长链探针,其质谱检测能够查出探针中是否有缺失和突变。Applied Biosystems是在中国探针合成业内拥有多台毛细管电泳仪并将其应用到产品质量检测中的公司,其检测精度可达到1个碱基。
  • TaqMan MGB探针
  • TaqMan QSY探针
  • TaqMan TAMRA探针
TaqMan MGB探针-实时荧光PCR研究应用金标准
超二十年历史的高质量MGB探针
Applied Biosystems™ TaqMan™ MGB探针为实时荧光PCR应用提供了业界领先的特异性和灵敏度,长期以来被认为是qPCR的金标准。我们使用最高质量的专有原材料生产MGB探针已有20多年的历史,并一直在不断完善独特的制造工艺,旨在为您提供研究所依赖的质量和性能。
非荧光淬灭基团(NFQ)可最大限度提高灵敏度
TaqMan MGB探针通过NFQ基团淬灭另一端荧光报告基团所产生的信号。因MGB探针长度较短,TaqMan MGB探针本底信号低于非MGB NFQ探针。更低的本底信号意味着更高的灵敏度和精确度(表1)。
长度更短、特异性更强的探针
TaqMan MGB探针是双标记探针,探针的5'端标记有荧光报告基团,3'端标记有非荧光淬灭基团(NFQ)。与其他以探针为基础的化学物质不同的是,TaqMan MGB探针3'端包含了一个小沟结合物(因此命名为“MGB”)部分,可以增加探针的熔解温度(Tm)并稳定探针与靶标的复合物。因此,TaqMan MGB探针明显短于传统探针,可提供更好的序列鉴别能力和灵活性,以适应更多的靶标。
Ct标准差
输入TaqMan MGB检测非MGB检测TaqMan MGB检测非MGB检测
10 ng9.7213.350.020.15
1 ng13.3616.820.040.18
0.1 ng16.7620.230.070.13
10–2 ng20.1923.270.040.13
10–3 ng23.6427.310.030.1
10–4 ng27.0130.660.040.12
10–5 ng30.2432.820.130.19
TaqMan MGB探针订购信息
名称规格货号
FAM、VIC或NED标记MGB探针10 nM431603401
FAM、VIC或NED标记MGB探针20 nM431603301
FAM、VIC或NED标记MGB探针50 nM431603201
其他MGB标记/规格探针-A47168
TaqMan QSY探针-多重荧光检测新选择
Applied Biosystems™ TaqMan™ QSY探针是TaqMan MGB探针在单管多重实验中的完美补充。QSY为不发光的3'淬灭基团,无本底荧光干扰,从而提升淬灭效果和检测灵敏度,同时帮助您充分提高多重检测应用PCR反应性能。多重检测能够节约成本并节省有限的样品,利用QSY探针方案能在单管4-重反应中获得与单管单重一致的结果(见图1)。
TaqMan QSY探针也是直接转换BHQ探针设计的理想选择,无需改变序列即可直接从BHQ探针无缝转换。可搭配FAM、VIC以及我们专有的ABY和JUN染料,允许在一次反应中扩增多达4个目标。所有4种染料都针对QuantStudio系列系统上的滤光片组进行了优化,确保最小的光谱重叠,以获得最佳性能(见图2)。
TaqMan QSY探针订购信息
名称规格货号
QSY探针-A47169
TaqMan TAMRA探针
Applied Biosystems™ TaqMan™ TAMRA探针以TAMRA作为3'端淬灭基团。TAMRA是最早被开发用于TaqMan探针的淬灭基团。我们将持续供应,以支持相关应用。
TaqMan TAMRA探针订购信息
名称规格货号
TAMRA探针VIC,10 nM45002502
TAMRA探针VIC,20 nM45002402
TAMRA探针VIC,50 nM45000302
TAMRA探针FAM,10 nM45002501
TAMRA探针FAM,20 nM45002401
TAMRA探针FAM,50 nM45000301
热门活动推荐
qPCR预混液
下单有礼
点击了解询价 ›
TaqMan检测系列产品
点击了解询价 ›