欧洲多个国家/地区均已检测到禽流感 (H5N8) 的爆发。 这些毒株与今年早些时候发现的韩国毒株相似,可能通过野生禽类的迁徙而传播。虽然在人体中从未检测到 H5N8,但数以百万计的农禽却已因此而被宰杀。 高致病性禽流感可导致家禽大量死亡,且通常在死亡前没有任何明显的感染迹象。 人们不必担心会通过禽肉或蛋感染。 但这可能对家禽产业产生重大的经济影响。
以下是赛默飞世尔科技动物健康公司提供的与此次禽流感爆发相关的推荐方案和产品列表。
禽类监测产品
MagMAX™-96 AI/ND 病毒 RNA 分离试剂盒 - SKU AM1835
- 经美国国家兽医服务实验室验证,专门用于禽流感检测。
- 480 份样本/单位。
MagMAX™-96 病毒 RNA 分离试剂盒 - SKU AM1836、AMB1836-5
- 化学特性优于 AM1835
- 50 μL & 100 μL 样本量
- 96 份样本/单位
- -5 SKU 为 480 份样本/单位
MagMAX™ 病原体 RNA/DNA 试剂盒 SKU - 4462359
- 化学特性与 AM1836 相同
- 高达 300 μL 的样本量
- 480 份样本/单位
MagVet 通用分离试剂盒 SKU - MV384
- 384 份样本/单位
- 一款适用于多种兽医样本类型的试剂盒
- 将试剂储存在室温下
自制检测(筛选&亚型分型)
AgPath OneStep RT-PCR 预混液
设计用于广泛的动物健康用途。
产品包装规格:
- AM1005(100 次反应)
- 4384724(500 次反应)
- 4387391(1000 次反应)
Path-ID™ 多重分析一步法 RT-PCR 试剂盒
设计用于与复杂和多重检测试剂盒配合使用。
产品包装规格:
- 4442135(100 次反应)
- 4442136(500 次反应)
- 4442137(1000 次反应)
筛选工具
VetMAX-Gold AIV 检测试剂盒 - SKU 4485261
公开可用序列的生物信息学分析表明,该试剂盒非常适用于当前传播的 H5N8 毒株。
VetMax Gold SIV 检测试剂盒* - SKU 4415200
公开可用序列的生物信息学分析表明,该试剂盒非常适用于当前传播的 H5N8 毒株。该试剂盒的标签虽然显示用于猪流感诊断,但其设计与 VetMAX-Gold AIV 检测试剂盒 (SKU 4485261) 相同
TaqMan 禽流感病毒 (AIV-M) 试剂 - SKU 4405543
使用美国国家兽医服务实验室针对禽流感筛选的推荐设计,可在全球广泛使用。本产品仅包含试剂,应与 TaqMan 禽流感病毒 (AIV-M) 和 Xeno™ RNA 对照 SKU 4405544 结合使用。
试剂产品内页
对照产品内页
VLA TaqMan 甲型流感病毒检测试剂盒 * - SKU 4398276
与英国动物健康和兽医实验室机构共同开发和验证。
冻干粉规格。
其他产品信息>
LSI™ VetMAX™ 甲型流感病毒* - SKU INFAP200950
试剂盒规格 - 仅需制备完成工作流程所需的样本。
50 次反应/单位。
其他产品信息>
* 本产品并非在所有地理区域均可用。有关更多信息,请联系您的 Life Technologies 代表。
7500 Fast 实时荧光定量 PCR 系统
- 96 孔规格的高速热循环,可在 30 分钟内获得高质量结果
MagMAX™-96 AI/ND 病毒 RNA 分离试剂盒 - SKU AM1835
- 经美国国家兽医服务实验室验证,专门用于禽流感检测。
- 480 份样本/单位。
MagMAX™-96 病毒 RNA 分离试剂盒 - SKU AM1836、AMB1836-5
- 化学特性优于 AM1835
- 50 μL & 100 μL 样本量
- 96 份样本/单位
- -5 SKU 为 480 份样本/单位
MagMAX™ 病原体 RNA/DNA 试剂盒 SKU - 4462359
- 化学特性与 AM1836 相同
- 高达 300 μL 的样本量
- 480 份样本/单位
MagVet 通用分离试剂盒 SKU - MV384
- 384 份样本/单位
- 一款适用于多种兽医样本类型的试剂盒
- 将试剂储存在室温下
自制检测(筛选&亚型分型)
AgPath OneStep RT-PCR 预混液
设计用于广泛的动物健康用途。
产品包装规格:
- AM1005(100 次反应)
- 4384724(500 次反应)
- 4387391(1000 次反应)
Path-ID™ 多重分析一步法 RT-PCR 试剂盒
设计用于与复杂和多重检测试剂盒配合使用。
产品包装规格:
- 4442135(100 次反应)
- 4442136(500 次反应)
- 4442137(1000 次反应)
筛选工具
VetMAX-Gold AIV 检测试剂盒 - SKU 4485261
公开可用序列的生物信息学分析表明,该试剂盒非常适用于当前传播的 H5N8 毒株。
VetMax Gold SIV 检测试剂盒* - SKU 4415200
公开可用序列的生物信息学分析表明,该试剂盒非常适用于当前传播的 H5N8 毒株。该试剂盒的标签虽然显示用于猪流感诊断,但其设计与 VetMAX-Gold AIV 检测试剂盒 (SKU 4485261) 相同
TaqMan 禽流感病毒 (AIV-M) 试剂 - SKU 4405543
使用美国国家兽医服务实验室针对禽流感筛选的推荐设计,可在全球广泛使用。本产品仅包含试剂,应与 TaqMan 禽流感病毒 (AIV-M) 和 Xeno™ RNA 对照 SKU 4405544 结合使用。
试剂产品内页
对照产品内页
VLA TaqMan 甲型流感病毒检测试剂盒 * - SKU 4398276
与英国动物健康和兽医实验室机构共同开发和验证。
冻干粉规格。
其他产品信息>
LSI™ VetMAX™ 甲型流感病毒* - SKU INFAP200950
试剂盒规格 - 仅需制备完成工作流程所需的样本。
50 次反应/单位。
其他产品信息>
* 本产品并非在所有地理区域均可用。有关更多信息,请联系您的 Life Technologies 代表。
7500 Fast 实时荧光定量 PCR 系统
- 96 孔规格的高速热循环,可在 30 分钟内获得高质量结果