导致病毒感染性和致病性或宿主免疫应答和疾病结局表型变化的基因突变在 SARS-CoV-2 研究中起着重要作用。基因变异范围包括从单核苷酸和多核苷酸多态性到结构、染色体变异(如拷贝数变异和插入/缺失)。确定在宿主对 SARS-COV-2 感染的敏感性和严重程度方面起作用的关键基因变异对于理解疾病发病机制、发展治疗和制定公共卫生政策至关重要。
样本 DNA 分离
基因变异分析需要高质量的基因组 DNA。我们的核酸纯化产品经过优化可提供较高的产率、纯度和完整性,适用于几乎所有样本类型。根据您的样本类型和通量需求选择合适的产品。
了解更多信息 ›
TaqMan 基因变异测定选择
单核苷酸多态性 (SNP) 是基因组 DNA 基因变异的常见原因。它们通常在特定基因座内产生单核苷酸差异,导致基因出现两个等位基因。我们扩展了预设计的 SNP 系列,以确保我们可为每项人或小鼠基因分型研究(包括文献中确定的影响 SARS-COV-2 感染的敏感性和严重程度的重要宿主 SNP)提供一款测定。我们的产品组合可提供超过 1700 万种 SNP 测定,包括 400 万种 HapMap SNP、近 100 万种编码 SNP 和 140 万种常见 1000 基因组 SNP。
搜索预设计的 SNP 基因分型测定 ›
订购定制的 SNP 基因分型测定 ›
除单管外,预设计和定制的 SNP 测定还提供以下规格:
TaqMan SNP 基因分型测定套装是根据公共数据库和已发表文章设计的 SNP 基因分型测定的预定义系列。对于 SARS-CoV-2 治疗研究,我们可提供一份影响 SARS-CoV-2 感染和其清除过程以及细胞色素 p450 基因家族中药物基因组学相关多态性的相关宿主 SNP 精心挑选列表。
TaqMan 药物代谢 (DME) 测定可扩增并检测特异性 SNP 等位基因、多核苷酸多态性 (MNP) 和影响患者对药物的反应的插入/缺失 (InDel) 及患者所面临的副作用风险,从而以提供患者如何治疗和管理的信息。我们提供 2,700 种独特的测定列,用于检测编码多种药物代谢酶和药物转运蛋白的 221 种基因的多态性。
搜索 DME 测定 ›
除单管外,还可以下方的规格订购 DME 测定:
- 针对 96 或 384 孔板的 TaqMan 定制平板接种服务—订购在 96 或 384 孔板中预铺板的 TaqMan DME 测定。定制您的板设置以分析大量样本中的少数 SNP 或少数样本中的大量 SNP。
了解更多信息 › - TaqMan OpenArray 基因分型平板—使用您选择的预设计或定制的 TaqMan SNP 基因分型测定来设计一个 OpenArray 384 孔板,以便在一天内生成超过 70,000 种基因型的数据。
了解更多信息 ›
预设计的 TaqMan 药物代谢测定组合
检测组合 | 描述 |
---|---|
TaqMan OpenArray PGx 表达检测组合,QuantStudio 12K Flex | 包含 60 种 TaqMan DME 和 SNP 基因分型测定。这些测定包含 CYP2D6、CYP2C9、CYP2C19 以及其他重要的 DME 和临床研究基因中必不可少的常用标志物。 |
PharmaADME 核心标记物组* | ADME 基因中 I 期和 II 期代谢酶、转运体和修饰剂的重要变体 |
细胞色素 P450 组* | 细胞色素 p450 基因家族中的药物基因组学相关多态性 |
*TaqMan SNP 基因分型测定套装是根据公共数据库和已发表文章设计的预设计且定制的 TaqMan SNP 基因分型测定的精心挑选列表。 了解更多信息 ›
拷贝数变异对健康和疾病状态的表型差异都有影响。尤其是,关键免疫应答调节子的可变拷贝数对剂量的影响可能在疾病严重程度和病原体感染清除方面起作用。实时荧光定量 PCR 是研究拷贝数变异的较简单方法,TaqMan 拷贝数测定订购方便且工作流程经过测试能快速提供结果。拷贝数测定可在双链体反应中检测靶基因或目标基因组序列,而参比测定可检测已知存在于二倍体基因组两个拷贝中的一个序列。
搜索 TaqMan 拷贝数测定 ›
搜索 TaqMan 拷贝数参比测定 ›
订购定制的或定制 Plus TaqMan 拷贝数测定 ›
除了单管,您还可以订购在 96 孔或 384 孔板中按定制配置预铺板的 TaqMan 拷贝数测定。
了解更多信息 ›
选择用于基因变异分析的预混液
我们推荐 TaqPath ProAmp 预混液,该预混液为通用试剂,可为基因分型和拷贝数变异 (CNV) 应用提供高性能和高通量,包括受抑制样品。
了解更多信息 ›
探索工作流程中每个步骤的解决方案:
TaqPath ProAmp 预混液
TaqPath ProAmp 多重分析预混液
请试用我们性能卓越的预混液。
运行实时荧光定量 PCR 并分析数据
我们可为所有研究需求提供实时荧光定量 PCR 仪器,从预算友好型到实现较高生产率的高通量仪器。
了解更多信息 ›
在您订购测定后,我们将提供特定于您的测定规格的方案和文件,供您下载。
了解更多信息 ›
对于数据分析,我们建议使用云端平台 Connect 上的 Quantstudio Design & Analysis (DA2) app 。
样本 DNA 分离
基因变异分析需要高质量的基因组 DNA。我们的核酸纯化产品经过优化可提供较高的产率、纯度和完整性,适用于几乎所有样本类型。根据您的样本类型和通量需求选择合适的产品。
了解更多信息 ›
TaqMan 基因变异测定选择
单核苷酸多态性 (SNP) 是基因组 DNA 基因变异的常见原因。它们通常在特定基因座内产生单核苷酸差异,导致基因出现两个等位基因。我们扩展了预设计的 SNP 系列,以确保我们可为每项人或小鼠基因分型研究(包括文献中确定的影响 SARS-COV-2 感染的敏感性和严重程度的重要宿主 SNP)提供一款测定。我们的产品组合可提供超过 1700 万种 SNP 测定,包括 400 万种 HapMap SNP、近 100 万种编码 SNP 和 140 万种常见 1000 基因组 SNP。
搜索预设计的 SNP 基因分型测定 ›
订购定制的 SNP 基因分型测定 ›
除单管外,预设计和定制的 SNP 测定还提供以下规格:
TaqMan SNP 基因分型测定套装是根据公共数据库和已发表文章设计的 SNP 基因分型测定的预定义系列。对于 SARS-CoV-2 治疗研究,我们可提供一份影响 SARS-CoV-2 感染和其清除过程以及细胞色素 p450 基因家族中药物基因组学相关多态性的相关宿主 SNP 精心挑选列表。
TaqMan 药物代谢 (DME) 测定可扩增并检测特异性 SNP 等位基因、多核苷酸多态性 (MNP) 和影响患者对药物的反应的插入/缺失 (InDel) 及患者所面临的副作用风险,从而以提供患者如何治疗和管理的信息。我们提供 2,700 种独特的测定列,用于检测编码多种药物代谢酶和药物转运蛋白的 221 种基因的多态性。
搜索 DME 测定 ›
除单管外,还可以下方的规格订购 DME 测定:
- 针对 96 或 384 孔板的 TaqMan 定制平板接种服务—订购在 96 或 384 孔板中预铺板的 TaqMan DME 测定。定制您的板设置以分析大量样本中的少数 SNP 或少数样本中的大量 SNP。
了解更多信息 › - TaqMan OpenArray 基因分型平板—使用您选择的预设计或定制的 TaqMan SNP 基因分型测定来设计一个 OpenArray 384 孔板,以便在一天内生成超过 70,000 种基因型的数据。
了解更多信息 ›
预设计的 TaqMan 药物代谢测定组合
检测组合 | 描述 |
---|---|
TaqMan OpenArray PGx 表达检测组合,QuantStudio 12K Flex | 包含 60 种 TaqMan DME 和 SNP 基因分型测定。这些测定包含 CYP2D6、CYP2C9、CYP2C19 以及其他重要的 DME 和临床研究基因中必不可少的常用标志物。 |
PharmaADME 核心标记物组* | ADME 基因中 I 期和 II 期代谢酶、转运体和修饰剂的重要变体 |
细胞色素 P450 组* | 细胞色素 p450 基因家族中的药物基因组学相关多态性 |
*TaqMan SNP 基因分型测定套装是根据公共数据库和已发表文章设计的预设计且定制的 TaqMan SNP 基因分型测定的精心挑选列表。 了解更多信息 ›
拷贝数变异对健康和疾病状态的表型差异都有影响。尤其是,关键免疫应答调节子的可变拷贝数对剂量的影响可能在疾病严重程度和病原体感染清除方面起作用。实时荧光定量 PCR 是研究拷贝数变异的较简单方法,TaqMan 拷贝数测定订购方便且工作流程经过测试能快速提供结果。拷贝数测定可在双链体反应中检测靶基因或目标基因组序列,而参比测定可检测已知存在于二倍体基因组两个拷贝中的一个序列。
搜索 TaqMan 拷贝数测定 ›
搜索 TaqMan 拷贝数参比测定 ›
订购定制的或定制 Plus TaqMan 拷贝数测定 ›
除了单管,您还可以订购在 96 孔或 384 孔板中按定制配置预铺板的 TaqMan 拷贝数测定。
了解更多信息 ›
选择用于基因变异分析的预混液
我们推荐 TaqPath ProAmp 预混液,该预混液为通用试剂,可为基因分型和拷贝数变异 (CNV) 应用提供高性能和高通量,包括受抑制样品。
了解更多信息 ›
探索工作流程中每个步骤的解决方案:
TaqPath ProAmp 预混液
TaqPath ProAmp 多重分析预混液
请试用我们性能卓越的预混液。
运行实时荧光定量 PCR 并分析数据
我们可为所有研究需求提供实时荧光定量 PCR 仪器,从预算友好型到实现较高生产率的高通量仪器。
了解更多信息 ›
在您订购测定后,我们将提供特定于您的测定规格的方案和文件,供您下载。
了解更多信息 ›
对于数据分析,我们建议使用云端平台 Connect 上的 Quantstudio Design & Analysis (DA2) app 。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。