添加样品。 减小变异性。
Invitrogen一步法ELISA技术已在传统三明治法ELISA的基础上作出重大改进。 顾名思义,“一步法ELISA”只需加入样品即可开始检测—无需繁琐的试剂准备、标准品连续稀释以及将溶液顺次加入96孔板。
一步法ELISA试剂盒是一个具有最高准确度、重现性并且节省时间的简化ELISA系统,是实验室的理想选择。
继续阅读以了解更多,或使用下列选择指南从所有靶点特异性ELISA试剂盒中选择一步法ELISA试剂盒。
- 内在准确度—无需自己加入抗体或连续稀释标准品。 而减少手动操作则意味着可以降低误差,确保结果一致性。
- 节省时间—仅需15分钟的准备时间。 只需加入样品即可开始检测。
- 数值更准确—使用所有96个孔分析样品。 单独提供的预连续稀释好的标曲孔条可确保标准曲线结果。
- 灵活性—以高度兼容的自动化实现工作流程优化,满足繁忙实验室的需要。
- 降低成本—无需连续稀释标准品,无需加入抗体和检测试剂步骤。
传统ELISA试剂盒的预包被反应板在加入样品时仅含包被抗体;与之相比,一步法ELISA试剂盒反应板包含所有所需组分,包括包被抗体和冻干的检测抗体、链霉亲和素-HRP和样品稀释液。 此外,单独提供的联排孔含有用于制备标准曲线的标准品蛋白,是即用型,并可节省时间和反应孔的联排孔。
一步法ELISA技术与传统ELISA方法的比较。 一步法ELISA试剂盒已为您完成了所有准备工作,因此缩短了实验的手动操作时间。
传统ELISA标准品vs.一步法ELISA试剂盒标准品。 使用一步法ELISA试剂盒,您将收到一个用于样品的完整96孔板和两个独立包装的双标准曲线孔条。 因此,您可以使用所有96个孔进行分析样品。 与之相比,传统ELISA试剂盒的96孔板上只有80个孔可用于分析样品。 一步法ELISA试剂盒可让您的ELISA容量扩增20%。
减少操作步骤有助于节约时间和降低差异。 一步法ELISA试剂盒已为您做好了所有准备工作。 且由传统ELISA的17个操作步骤简化到了7个步操。 因此,利用一步法ELISA技术,可将实验的总体手动操作时间缩短至约1小时。
资源
学习