我们提供试剂盒和交联剂系统以实现特殊交联策略,包括用于蛋白相互作用试验的代谢标记和生物素标记转移化合物的光反应性氨基酸(亮氨酸和蛋氨酸)。我们的 Sulfo-SBED 试剂盒包括旨在识别瞬时体外蛋白相互作用的可切割光反应性交联剂。
精選的交联蛋白相互作用分析产品
精選的交联目录
使用光反应性交联试剂捕获在体内有条件地形成的蛋白复合物。
我们的优质试剂是精选产品的高品质配方,专为严苛应用而设计。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
我们提供试剂盒和交联剂系统以实现特殊交联策略,包括用于蛋白相互作用试验的代谢标记和生物素标记转移化合物的光反应性氨基酸(亮氨酸和蛋氨酸)。我们的 Sulfo-SBED 试剂盒包括旨在识别瞬时体外蛋白相互作用的可切割光反应性交联剂。
使用光反应性交联试剂捕获在体内有条件地形成的蛋白复合物。
我们的优质试剂是精选产品的高品质配方,专为严苛应用而设计。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。