iBright 凝胶成像系统概述
Invitrogen iBright凝胶成像系统具有多种强大的功能,可帮助您轻松进行化学发光、荧光的Western Blot和电泳凝胶的成像。高分辨率910万像素冷CCD相机和自动化功能可帮助您快速生成高品质数据。操控自如的触摸屏幕提供流畅的图像采集体验。iBright机器内置分析软件,同时也提供电脑版分析软件,旨在简化图像分析过程。直观的总蛋白和管家蛋白归一化流程简化了分析步骤,无论何种经验水平,都可快速上手操作。提供专业应用程序满足21CFR part 11合规需求。探索更多内容,了解iBright成像系统特点。
主要特点
方便、直观的界面和工作流程
清晰的界面布局结合 12.1 英寸触摸屏,集强大功能和易用性于一身。
强大的 910 万像素相机
采集清晰的出版级高质量图像。Smart Exposure 智能曝光技术可快速确定最佳曝光时间,从而最大限度地减少了获得理想信号所需的重复曝光次数。对于含有表达水平差异很大的样本,利用Smart Range HDR(高动态范围)功能可以帮助扩展数据的线性动态范围。
基础成像模式和专业应用
五种成像模式可以让您高效、轻松地从蛋白质凝胶、核酸凝胶、化学发光Western Blot和荧光Western Blot中采集数据。多种应用模式拓展了机器的更多可能。
荧光多重检测可从样品中获得更多数据
在单块印迹膜上可同时采集和检测最多 4 种蛋白质的信号,让实验结果更有意义和更具代表性。
优化图像分析
使用仪器内置软件或者 iBright 桌面版或云平台分析软件进行数据分析。分析功能包括绝对和相对定量、分子量估算归一化等。
符合 21 CFR 第 11 部分的合规要求
可选软件包可无缝集成安全、审计和电子签名工作流程,并具有 iBright 成像系统对用户友好的全部成像体验。