Cell-FreeProteinExpression
我们有若干种经优化的无细胞表达系统,利用了基于兔网织红细胞、CHO或Hela细胞的裂解物系统来进行重组蛋白的快速合成。这些哺乳动物系统可制得具有全长及完整功能活性的蛋白质,使用CHO和HeLa系统时相比使用兔网织红细胞通常可获得更高的蛋白得率。
  • 更多选择——多种哺乳动物表达系统,可适应不同载体、标签、得率要求、功能性需求及成本问题等
  • 快速——蛋白质可在短至90分钟内进行表达
  • 易用——试剂盒含有所有蛋白表达实验所需的试剂和辅助试剂
  • 高性能——试剂盒经过专门设计,相比其他供应商的类似产品可最大化蛋白质得率及/或功能
为您的实验选择最合适的哺乳动物蛋白表达系统
 Retic Lysate IVT™试剂盒一步法人偶联IVT试剂盒一步法人高得率IVT试剂盒一步法CHO高得率IVT试剂盒
来源兔网织红细胞 HeLa裂解物 HeLa裂解物CHO(中国仓鼠卵巢细胞)裂解物
得率中等
蛋白质修饰有限的糖基化糖基化及磷酸化糖基化和磷酸化糖基化和磷酸化
反应时间90分钟90分钟至6小时6-24小时6-24小时
评价灵活的系统第一款基于人的系统每次反应蛋白得率更高每毫克产品成本最经济
货号60次反应:AM1200,
60 次反应,附手册 AM1200M
DNA: 88881, 88882
mRNA: 88883, 88884
Mini: 88890, 88891
Maxi: 88892
88893, 88894
T7无细胞表达载体
Thermo Scientific™ T7无细胞表达载体(pT7CFE1)是一种克隆质粒,专门针对Thermo Scientific一步法人体外蛋白表达系统进行了优化。这款质粒可用于基因的体外翻译(IVT),结合一步法人IVT系统时可翻译得到功能蛋白质。pT7CFE1可在N端或C端添加单亲和标签或串联亲和标签,有助于蛋白质纯化及检测等。
T7无细胞表达载体订购信息
仅供科研使用,不可用于诊断目的。