唯一具有超高蛋白得率的优化表达系统: Gibco ExpiSf 表达系统
欢迎体验首个蛋白得率超过现有昆虫表达平台三倍、化学成分确定化学成分确定的杆状病毒表达系统。 Expisf 表达系统多次表达反应间具有更高的一致性,同时所需的时间更短。 将 Expi 表达系统最新成员引入您的实验室测试,实现从发现到生产级扩展。
了解 Gibco ExpiSf 表达系统
首个化学成分确定的昆虫表达系统
酵母提取物等不明确的昆虫培养基成分会让您很难获得一致的性能。 Gibco ExpiSf 系统是首个同时包含化学成分确定的培养基,以及可获得可靠结果的蛋白表达增强剂的杆状病毒表达系统。
系统包括:
- 两瓶冷冻 ExpiSf9 细胞
- 1 L ExpiSf CD 培养基
- 一个 Bac-to-Bac 载体试剂盒
- 4 mL ExpiSf 增强剂
- 0.5 mL 最高效 DH10Bac 感受态细胞
- 1 mL ExpiFectamine Sf 转染试剂
- 100 mL Opti-MEM I 培养基(含酚红)
- 24 Nalgene 一次性 PETG 开口 125-mL Erlenmeyer 培养瓶
其中,A、B、D、F已包含在ExpiSf表达系统入门试剂盒(A39111)中;其他组分,详见订购信息表。
一个具有超一致结果的系统
ExpiSf Expression System 可实现一致的细胞生长和蛋白表达。 采用我们最新的 Sf9 表达系统,您将彻底告别结果不一致的经历。 化学成分确定的 ExpiSf 系统具有超高性能,多次表达运行间、多个细胞传代间具有一致的结果。 一个可让您无忧的可靠系统。
一个具有超高蛋白得率的系统
这是一项革命性创新 - ExpiSf 系统蛋白得率超过现有 Sf9 表达平台 3 倍。 ExpiSf 表达系统可实现远超传统昆虫表达平台的蛋白得率。 与其他供应商培养基的性能测试结果比较显示,ExpiSf 系统可实现超出对方 3 倍的蛋白得率。
图 1. ExpiSf 和其他杆状病毒表达系统的重组蛋白滴度。 图中显示了 ExpiSf 和其他基于慢病毒的蛋白表达产品的绿色荧光蛋白 (GFP)、Fc 融合蛋白以及肿瘤坏死因子-α(TNF-a) 的表达水平。 ExpiSf 蛋白滴度分别为其他供应商昆虫表达产品的 >3、>4、或 >5 倍。
一个经过优化的全集成系统
系统成分协同配合,实现最高性能。 其他供应商针对杆状病毒表达载体系统蛋白生产提供单独的试剂,只有一套系统经过完全优化,具有流水线化的工作流程。 ExpiSf 系统含有协同配合实现最高蛋白得率的集成成分。
一个步骤实现杆状病毒生产到蛋白表达
ExpiSf 表达系统可用其他产品一半的时间获得蛋白。 采用 ExpiSf 系统在悬液中进行杆粒 DNA 转染,可在无需病毒扩增的情况下,高效制备杆状病毒。 即,您可以在短短 6 天内获得目标蛋白。
一个可从发现扩展至生产的系统
ExpiSf 加速了从小规模到大规模的开发。 从深孔板到摇瓶,ExpiSf 系统可实现相同体积得率,从而使其成为同时适合发现新疗法及大规模生产的绝佳系统。 我们在符合 cGMP 要求的工厂内生产 ExpiSf CD 培养基,同时可提供定制包装以便您扩大开发规模,让您可确信这类产品的质量能为您保驾护航。