蛋白预制胶迎新套装包含:
- 小型凝胶电泳槽或 SureLock Tandem 中型凝胶电泳槽
- Invitrogen 小型或中型蛋白预制胶
- 电泳缓冲液
- SDS 上样缓冲液
- Bolt 或 NuPAGE 样品还原剂(10X)
- 预染蛋白分子量标准
查看适合您研究需求的蛋白凝胶体系
凝胶体系的选择取决于靶蛋白的丰度、蛋白大小以及下游应用。
针对宽范围的蛋白电泳分离,我们对 Bis-Tris 和 Tris-甘氨酸这两种凝胶体系进行了优化,以提高性能和延长储存时间。对于低丰度靶蛋白或对蛋白完整性要求较高的下游应用(如翻译后修饰分析、质谱分析或测序),请选择 Bis-Tris 凝胶体系。我们的 Invitrogen Bolt Bis-Tris Plus 小型凝胶在广受欢迎的 Invitrogen NuPAGE Bis-Tris 凝胶的基础上,增加了楔形上样孔,上样体积可提高 2 倍。
如要分离高丰度蛋白,请选择我们性能强劲的 Invitrogen Novex Tris-甘氨酸小型凝胶或 Novex Tris-甘氨酸 Plus 中型凝胶,它们可提供更高的蛋白分辨率和清晰笔直的条带。当分离高分子量蛋白(<500 kDa)时,建议选择使用了Tris-乙酸凝胶体系的 Invitrogen NuPAGE Tris-乙酸预制胶。Novex Tricine 预制胶以小型凝胶规格提供,适用于低分子量蛋白和多肽的电泳分离。
小型还是中型凝胶电泳槽?
选择小型电泳槽还是中型电泳槽取决于您的样品通量需求。Invitrogen 小型预制胶最多含 15 个上样孔,Invitrogen 中型预制胶最多含 26 个上样孔。我们独特的Mini Gel Tank小型凝胶电泳槽专为提高易用性而设计,您可使用它运行多种凝胶。小型凝胶电泳槽兼容所有 Bolt、NuPAGE 和 Novex 小型预制胶,每次可同时运行两块凝胶。流线型并排式电泳槽设计便于上样,可在运行过程中同时查看两块凝胶。
如果您有更高通量的样品处理需求,Invitrogen SureLock Tandem 中型凝胶电泳槽能够轻松、一致地运行 1 到 2 块 Invitrogen 中型预制胶的蛋白凝胶电泳。当与 SureLock 中型转印模块搭配使用时,该电泳槽也可在室温下进行高效的蛋白湿转,以用于下游蛋白免疫印迹分析。SureLock Tandem 中型凝胶电泳槽兼容所有 NuPAGE 和 Novex 中型预制胶,每次可同时运行两块凝胶。
Mini Gel Tank小型电泳槽迎新套装
SureLock Tandem 中型电泳槽迎新套装
转印和检测
我们的蛋白凝胶与Mini Blot Module小型转印模块、SureLock 中型转印模块、Invitrogen Power Blotter 快转系统、iBlot 2 干转系统、iBind 蛋白质免疫印迹处理系统和 iBind Flex 蛋白质免疫印迹处理系统相兼容,可实现最佳蛋白转印和检测。
Bolt 迎新套装
Bolt 迎新套装包含使用 Bolt Bis-Tris Plus 预制胶进行蛋白凝胶电泳所需的全部产品。除了 Bolt Bis-Tris Plus 预制胶和缓冲液之外,该套装还包含小型凝胶电泳槽和 PageRuler 预染蛋白分子量标准,实现宽分子量范围蛋白的轻松分离。
Bolt 迎新套装包含:
- Mini Gel Tank 小型凝胶电泳槽
- Bolt Bis-Tris Plus 预制胶(2 盒,20 块胶)
- Bolt MES 电泳缓冲液(20X)
- Bolt LDS 上样缓冲液(4X)
- Bolt 样品还原剂(10X)
- PageRuler Plus 10-250 kDa 预染蛋白分子量标准
关于 Bolt Bis-Tris Plus 预制胶:
Bolt Bis-Tris Plus 凝胶是一种预制聚丙烯酰胺凝胶,可在变性条件下对宽分子量范围的蛋白进行最佳分离。Bolt Bis-Tris Plus 凝胶体系使用中性 pH 配方,最大程度地减少蛋白修饰和可能导致条带分辨率不佳的蛋白降解现象。
楔形上样孔设计,适合极稀样品中的蛋白或低丰度蛋白的检测。
对于常规蛋白电泳分离,低丰度靶蛋白检测,以及下游分析需要保持蛋白完整性时,比如翻译后修饰分析、质谱分析或测序,Bolt 凝胶都是理想选择。Bolt Bis-Tris Plus 凝胶有四种聚丙烯酰胺浓度可选:8%、10%、12% 和 4-12% 梯度以及多种上样孔规格。
NuPAGE Bis-Tris 迎新套装
NuPAGE Bis-Tris 迎新套装可提供小型和中型凝胶规格,包含使用 NuPAGE Bis-Tris 小型或中型预制胶进行蛋白电泳所需的全部产品。除了 NuPAGE Bis-Tris 预制胶和缓冲液之外,该套装还包含小型凝胶电泳槽或 SureLock Tandem 中型凝胶电泳槽以及我们的 PageRuler 预染蛋白分子量标准,实现宽分子量范围蛋白的轻松分离。
NuPAGE Bis-Tris 迎新套装包含:
- Mini Gel Tank 小型凝胶电泳槽或 SureLock Tandem 中型凝胶电泳槽
- NuPAGE Bis-Tris 小型或中型预制胶(2 盒,20 块胶)
- NuPAGE MES SDS 电泳缓冲液(20X)
- NuPAGE LDS 上样缓冲液(4X)
- NuPAGE 样品还原剂(10X)
- PageRuler Plus 10-250 kDa 预染蛋白分子量标准
关于 NuPAGE Bis-Tris 预制胶:
Bis-Tris 凝胶体系可为蛋白提供中性 pH 环境,从而保持蛋白完整性,从而获得锐利笔直的条带。NuPAGE Bis-Tris 预制胶可发挥 Bis-Tris 凝胶体系的优势,其可靠性在 20,000 多份发表文献中得到了证明。让我们久经考验、值得信赖的 NuPAGE Bis-Tris 预制胶,助您实现出色的宽范围蛋白分离。NuPAGE Bis-Tris 预制胶有三种聚丙烯酰胺浓度可选:10%、12% 和 4-12% 梯度胶以及多种上样孔规格。
Novex Tris-甘氨酸迎新套装
Novex Tris-甘氨酸迎新套装包含使用 Novex Tris-甘氨酸小型预制胶或 Novex Tris-甘氨酸 Plus 中型预制胶进行蛋白电泳所需的全部产品。除了 Novex Tris-甘氨酸小型预制胶或 Novex Tris-甘氨酸 Plus 中型预制胶和缓冲液之外,该套装还包含小型凝胶电泳槽或 SureLock Tandem 中型凝胶电泳槽,以及 PageRuler 预染蛋白分子量标准,实现宽分子量范围蛋白的轻松分离。
Novex Tris-甘氨酸迎新套装包含:
- Mini Gel Tank 小型凝胶电泳槽或 SureLock Tandem 中型凝胶电泳槽
- Novex Tris-甘氨酸小型预制胶(楔形上样孔)或 Novex Tris-甘氨酸 Plus 中型预制胶(2 盒,20 块胶)
- Novex Tris-甘氨酸 SDS 电泳缓冲液(10X)
- Novex Tris-甘氨酸 SDS 上样缓冲液(2X)
- NuPAGE 样品还原剂(10X)
- PageRuler Plus 10-250 kDa 预染蛋白分子量标准
关于 Novex Tris-甘氨酸预制胶:
Novex Tris-甘氨酸预制胶体系的性能理想,适用于多种样品类型。Novex Tris-甘氨酸预制胶基于传统的 Laemmli 系统,具有高品质性能,可将宽范围蛋白分离成高分辨率的条带,并且兼容含有去垢剂以及高盐离子浓度的样品。Novex Tris-甘氨酸小型预制胶(楔形上样孔)带有易于上样的高容量孔,上样体积可达 60 μL。
Novex Tris-甘氨酸小型预制胶有九种聚丙烯酰胺浓度可选:6%、8%、10%、12%、14%、16% 和 4-12%、4-20%、8-16% 梯度胶以及多种上样孔规格。Novex Tris-甘氨酸 Plus 中型预制胶带有常规上样孔,有五种聚丙烯酰胺浓度可选:10%、12% 和 4-12%、4-20%、8-16% 梯度胶以及多种上样孔规格。
NuPAGE Tris-乙酸迎新套装
NuPAGE Tris-乙酸迎新套装包含使用 NuPAGE Tris-乙酸小型或中型预制胶进行蛋白电泳所需的全部产品。除了 NuPAGE Tris-乙酸小型或中型预制胶和缓冲液之外,该套装还包含小型凝胶电泳槽或 SureLock Tandem 中型凝胶电泳槽,以及 HiMark 预染蛋白标准品,可轻松分离高分子量蛋白。
NuPAGE Tris-乙酸迎新套装包含:
- Mini Gel Tank 小型凝胶电泳槽或 SureLock Tandem 中型凝胶电泳槽
- NuPAGE Tris-乙酸小型或中型预制胶(2 盒,20 块胶)
- NuPAGE Tris-乙酸 SDS 电泳缓冲液(20X)
- NuPAGE LDS 上样缓冲液(4X)
- NuPAGE 样品还原剂(10X)
- HiMark 预染蛋白标准品
NuPAGE Tris-乙酸预制胶简介:
与 SDS 电泳缓冲液配合使用时,Tris-乙酸凝胶体系可实现最佳的高分子量蛋白分离。NuPAGE Tris-乙酸凝胶提供 pH 8.1 的环境,可最大程度地减少蛋白修饰,获得更加锐利的条带。NuPAGE Tris-乙酸凝胶也可与 Novex Tris-甘氨酸非变性电泳缓冲液一起使用,其非变性蛋白分离的效果比 Tris-甘氨酸凝胶体系更好。
NuPAGE Tris-乙酸凝胶有两种聚丙烯酰胺浓度可选:7% 和 3-8% 梯度胶以及多种上样孔规格。
Novex Tricine 迎新套装
Novex Tricine 迎新套装包含使用 Novex Tricine 预制胶进行蛋白电泳所需的全部产品。除了 Novex Tricine 预制胶和缓冲液之外,该套装还包含Mini Gel Tank 小型凝胶电泳槽以及 Spectra 多色低分子量蛋白分子量标准,可高效实现低分子量蛋白和多肽的分离。
Novex Tricine 迎新套装包含:
- Mini Gel Tank 小型凝胶电泳槽
- Novex Tricine 小型预制胶(2 盒,20 块胶)
- Novex Tricine SDS 电泳缓冲液(10X)
- Novex Tricine SDS 上样缓冲液(2X)
- NuPAGE 样品还原剂(10X)
- Spectra 多色低分子量蛋白蛋白分子量标准
Novex Tricine 预制胶简介:
Tricine 凝胶体系可实现最佳的低分子量蛋白和多肽分离。Novex Tricine 预制胶是一种高分辨率的凝胶,适用于多肽和低分子量蛋白分析。Novex Tricine 凝胶体系是 Tris-甘氨酸体系的修改版,其中,使用 Tricine 代替了电泳缓冲液中的甘氨酸。该体系是基于专为低分子量蛋白分离而设计的不连续缓冲体系。
Novex Tricine 凝胶有三种聚丙烯酰胺浓度可选:10%、16% 和 10-20% 梯度胶以及多种上样孔规格。
Bolt 迎新套装
Bolt 迎新套装包含使用 Bolt Bis-Tris Plus 预制胶进行蛋白凝胶电泳所需的全部产品。除了 Bolt Bis-Tris Plus 预制胶和缓冲液之外,该套装还包含小型凝胶电泳槽和 PageRuler 预染蛋白分子量标准,实现宽分子量范围蛋白的轻松分离。
Bolt 迎新套装包含:
- Mini Gel Tank 小型凝胶电泳槽
- Bolt Bis-Tris Plus 预制胶(2 盒,20 块胶)
- Bolt MES 电泳缓冲液(20X)
- Bolt LDS 上样缓冲液(4X)
- Bolt 样品还原剂(10X)
- PageRuler Plus 10-250 kDa 预染蛋白分子量标准
关于 Bolt Bis-Tris Plus 预制胶:
Bolt Bis-Tris Plus 凝胶是一种预制聚丙烯酰胺凝胶,可在变性条件下对宽分子量范围的蛋白进行最佳分离。Bolt Bis-Tris Plus 凝胶体系使用中性 pH 配方,最大程度地减少蛋白修饰和可能导致条带分辨率不佳的蛋白降解现象。
楔形上样孔设计,适合极稀样品中的蛋白或低丰度蛋白的检测。
对于常规蛋白电泳分离,低丰度靶蛋白检测,以及下游分析需要保持蛋白完整性时,比如翻译后修饰分析、质谱分析或测序,Bolt 凝胶都是理想选择。Bolt Bis-Tris Plus 凝胶有四种聚丙烯酰胺浓度可选:8%、10%、12% 和 4-12% 梯度以及多种上样孔规格。
NuPAGE Bis-Tris 迎新套装
NuPAGE Bis-Tris 迎新套装可提供小型和中型凝胶规格,包含使用 NuPAGE Bis-Tris 小型或中型预制胶进行蛋白电泳所需的全部产品。除了 NuPAGE Bis-Tris 预制胶和缓冲液之外,该套装还包含小型凝胶电泳槽或 SureLock Tandem 中型凝胶电泳槽以及我们的 PageRuler 预染蛋白分子量标准,实现宽分子量范围蛋白的轻松分离。
NuPAGE Bis-Tris 迎新套装包含:
- Mini Gel Tank 小型凝胶电泳槽或 SureLock Tandem 中型凝胶电泳槽
- NuPAGE Bis-Tris 小型或中型预制胶(2 盒,20 块胶)
- NuPAGE MES SDS 电泳缓冲液(20X)
- NuPAGE LDS 上样缓冲液(4X)
- NuPAGE 样品还原剂(10X)
- PageRuler Plus 10-250 kDa 预染蛋白分子量标准
关于 NuPAGE Bis-Tris 预制胶:
Bis-Tris 凝胶体系可为蛋白提供中性 pH 环境,从而保持蛋白完整性,从而获得锐利笔直的条带。NuPAGE Bis-Tris 预制胶可发挥 Bis-Tris 凝胶体系的优势,其可靠性在 20,000 多份发表文献中得到了证明。让我们久经考验、值得信赖的 NuPAGE Bis-Tris 预制胶,助您实现出色的宽范围蛋白分离。NuPAGE Bis-Tris 预制胶有三种聚丙烯酰胺浓度可选:10%、12% 和 4-12% 梯度胶以及多种上样孔规格。
Novex Tris-甘氨酸迎新套装
Novex Tris-甘氨酸迎新套装包含使用 Novex Tris-甘氨酸小型预制胶或 Novex Tris-甘氨酸 Plus 中型预制胶进行蛋白电泳所需的全部产品。除了 Novex Tris-甘氨酸小型预制胶或 Novex Tris-甘氨酸 Plus 中型预制胶和缓冲液之外,该套装还包含小型凝胶电泳槽或 SureLock Tandem 中型凝胶电泳槽,以及 PageRuler 预染蛋白分子量标准,实现宽分子量范围蛋白的轻松分离。
Novex Tris-甘氨酸迎新套装包含:
- Mini Gel Tank 小型凝胶电泳槽或 SureLock Tandem 中型凝胶电泳槽
- Novex Tris-甘氨酸小型预制胶(楔形上样孔)或 Novex Tris-甘氨酸 Plus 中型预制胶(2 盒,20 块胶)
- Novex Tris-甘氨酸 SDS 电泳缓冲液(10X)
- Novex Tris-甘氨酸 SDS 上样缓冲液(2X)
- NuPAGE 样品还原剂(10X)
- PageRuler Plus 10-250 kDa 预染蛋白分子量标准
关于 Novex Tris-甘氨酸预制胶:
Novex Tris-甘氨酸预制胶体系的性能理想,适用于多种样品类型。Novex Tris-甘氨酸预制胶基于传统的 Laemmli 系统,具有高品质性能,可将宽范围蛋白分离成高分辨率的条带,并且兼容含有去垢剂以及高盐离子浓度的样品。Novex Tris-甘氨酸小型预制胶(楔形上样孔)带有易于上样的高容量孔,上样体积可达 60 μL。
Novex Tris-甘氨酸小型预制胶有九种聚丙烯酰胺浓度可选:6%、8%、10%、12%、14%、16% 和 4-12%、4-20%、8-16% 梯度胶以及多种上样孔规格。Novex Tris-甘氨酸 Plus 中型预制胶带有常规上样孔,有五种聚丙烯酰胺浓度可选:10%、12% 和 4-12%、4-20%、8-16% 梯度胶以及多种上样孔规格。
NuPAGE Tris-乙酸迎新套装
NuPAGE Tris-乙酸迎新套装包含使用 NuPAGE Tris-乙酸小型或中型预制胶进行蛋白电泳所需的全部产品。除了 NuPAGE Tris-乙酸小型或中型预制胶和缓冲液之外,该套装还包含小型凝胶电泳槽或 SureLock Tandem 中型凝胶电泳槽,以及 HiMark 预染蛋白标准品,可轻松分离高分子量蛋白。
NuPAGE Tris-乙酸迎新套装包含:
- Mini Gel Tank 小型凝胶电泳槽或 SureLock Tandem 中型凝胶电泳槽
- NuPAGE Tris-乙酸小型或中型预制胶(2 盒,20 块胶)
- NuPAGE Tris-乙酸 SDS 电泳缓冲液(20X)
- NuPAGE LDS 上样缓冲液(4X)
- NuPAGE 样品还原剂(10X)
- HiMark 预染蛋白标准品
NuPAGE Tris-乙酸预制胶简介:
与 SDS 电泳缓冲液配合使用时,Tris-乙酸凝胶体系可实现最佳的高分子量蛋白分离。NuPAGE Tris-乙酸凝胶提供 pH 8.1 的环境,可最大程度地减少蛋白修饰,获得更加锐利的条带。NuPAGE Tris-乙酸凝胶也可与 Novex Tris-甘氨酸非变性电泳缓冲液一起使用,其非变性蛋白分离的效果比 Tris-甘氨酸凝胶体系更好。
NuPAGE Tris-乙酸凝胶有两种聚丙烯酰胺浓度可选:7% 和 3-8% 梯度胶以及多种上样孔规格。
Novex Tricine 迎新套装
Novex Tricine 迎新套装包含使用 Novex Tricine 预制胶进行蛋白电泳所需的全部产品。除了 Novex Tricine 预制胶和缓冲液之外,该套装还包含Mini Gel Tank 小型凝胶电泳槽以及 Spectra 多色低分子量蛋白分子量标准,可高效实现低分子量蛋白和多肽的分离。
Novex Tricine 迎新套装包含:
- Mini Gel Tank 小型凝胶电泳槽
- Novex Tricine 小型预制胶(2 盒,20 块胶)
- Novex Tricine SDS 电泳缓冲液(10X)
- Novex Tricine SDS 上样缓冲液(2X)
- NuPAGE 样品还原剂(10X)
- Spectra 多色低分子量蛋白蛋白分子量标准
Novex Tricine 预制胶简介:
Tricine 凝胶体系可实现最佳的低分子量蛋白和多肽分离。Novex Tricine 预制胶是一种高分辨率的凝胶,适用于多肽和低分子量蛋白分析。Novex Tricine 凝胶体系是 Tris-甘氨酸体系的修改版,其中,使用 Tricine 代替了电泳缓冲液中的甘氨酸。该体系是基于专为低分子量蛋白分离而设计的不连续缓冲体系。
Novex Tricine 凝胶有三种聚丙烯酰胺浓度可选:10%、16% 和 10-20% 梯度胶以及多种上样孔规格。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。