Search Thermo Fisher Scientific
蛋白质变性和还原剂可供选择,包括纯化粉末,便利的溶液和固相试剂。
还原剂可用于破坏或还原肽和蛋白中的二硫键。二硫键还原剂包括三 (2- 羧乙基) 盐酸膦 (TCEP) , β - 巯基乙醇 (BME) 和二硫苏糖醇 (DTT)。使用这些试剂对于分析单个蛋白非常重要。
变性剂可用于解折叠和改变蛋白结构。此外,它们会破坏水相互作用并促进疏水蛋白和肽增溶,洗脱和重折叠。这些试剂包括尿素和盐酸胍。
产品 | 功能 | 不含硫醇 | 形式 | 货号 |
---|---|---|---|---|
拆键剂 TCEP 溶液、pH 中性 | 用于蛋白二硫键的稳定 0.5 M TCEP 还原剂溶液,无气味,适合作为 10X 储备液,以制备还原 SDS-PAGE 样品缓冲液。 | 是 | 液体 | 77720 |
TCEP-HCl | 纯结晶状 Tris (2- 羧乙基) 盐酸膦 (TCEP , CAS 5961-85-3) 是一种可进行蛋白和肽二硫键的无硫醇还原剂。 | 是 | 固体 | 20490 |
TCEP-HCl,免称重形式 | 预等分规格的蛋白二硫化物还原剂可防止随时间推移试剂反应性的降低和污染 | 是 | A35349 | |
TCEP-HCl ,优级 | 经过全面测试并记录的常用蛋白二硫键还原剂的高度表征版本。 | 是 | PG82090 | |
固定化 TCEP 二硫化物还原凝胶 | 固定化 TCEP 二硫化物还原凝胶是共价固定在琼脂糖树脂上的三 (2- 羧乙基) 膦,有助于高效还原肽和蛋白质二硫键,而不会受到还原剂污染样品 | 是 | 液体 | 77712 |
固定化还原剂色谱柱 | 固定化还原剂柱含有固定有硫醇基还原剂的树脂,可实现肽和蛋白质二硫键的固相还原 | 否 | 液体 | 77701 |
2-巯基乙醇 | 纯液体 (14 M) , β - 巯基乙醇 (BME , 2BME , 2-ME , 20-mer , CAS 60-24-2) 是一种用于裂解蛋白二硫键 (胱氨酸) 的硫醇还原剂。 | 否 | 液体 | 35602BID |
2- 巯基乙胺盐酸盐 | 纯结晶 2-氨基乙硫醇(2-MEA-HCl,也称为半胱胺-HCl,CAS 156-57-0),可选择性还原抗体铰链区二硫键 | 否 | 固体 | 20408 |
二硫苏糖醇 | 便利的 48 微管托盘包含干燥,稳定,单次使用的 DTT 等份试液 | 否 | 粉末 | 20290 |
DTT(二硫苏糖醇)、免称量形式 | 便利的 48 微管托盘包含干燥,稳定,单次使用的 DTT 等份试液 | 否 | 干燥等份试液 | A39255 |
盐酸羟胺 | 羟胺-HCl (NbOH.HCl) (CAS 7803-49-8) 用于切割 Asn-Gly 肽键或在用 SATA 试剂进行 S-乙酰硫代乙酸酯修饰后脱去巯基保护 | — | 固体 | 26103 |
产品 | 功能 | 不含硫醇 | 形式 | 货号 |
---|---|---|---|---|
拆键剂 TCEP 溶液、pH 中性 | 用于蛋白二硫键的稳定 0.5 M TCEP 还原剂溶液,无气味,适合作为 10X 储备液,以制备还原 SDS-PAGE 样品缓冲液。 | 是 | 液体 | 77720 |
TCEP-HCl | 纯结晶状 Tris (2- 羧乙基) 盐酸膦 (TCEP , CAS 5961-85-3) 是一种可进行蛋白和肽二硫键的无硫醇还原剂。 | 是 | 固体 | 20490 |
TCEP-HCl,免称重形式 | 预等分规格的蛋白二硫化物还原剂可防止随时间推移试剂反应性的降低和污染 | 是 | A35349 | |
TCEP-HCl ,优级 | 经过全面测试并记录的常用蛋白二硫键还原剂的高度表征版本。 | 是 | PG82090 | |
固定化 TCEP 二硫化物还原凝胶 | 固定化 TCEP 二硫化物还原凝胶是共价固定在琼脂糖树脂上的三 (2- 羧乙基) 膦,有助于高效还原肽和蛋白质二硫键,而不会受到还原剂污染样品 | 是 | 液体 | 77712 |
固定化还原剂色谱柱 | 固定化还原剂柱含有固定有硫醇基还原剂的树脂,可实现肽和蛋白质二硫键的固相还原 | 否 | 液体 | 77701 |
2-巯基乙醇 | 纯液体 (14 M) , β - 巯基乙醇 (BME , 2BME , 2-ME , 20-mer , CAS 60-24-2) 是一种用于裂解蛋白二硫键 (胱氨酸) 的硫醇还原剂。 | 否 | 液体 | 35602BID |
2- 巯基乙胺盐酸盐 | 纯结晶 2-氨基乙硫醇(2-MEA-HCl,也称为半胱胺-HCl,CAS 156-57-0),可选择性还原抗体铰链区二硫键 | 否 | 固体 | 20408 |
二硫苏糖醇 | 便利的 48 微管托盘包含干燥,稳定,单次使用的 DTT 等份试液 | 否 | 粉末 | 20290 |
DTT(二硫苏糖醇)、免称量形式 | 便利的 48 微管托盘包含干燥,稳定,单次使用的 DTT 等份试液 | 否 | 干燥等份试液 | A39255 |
盐酸羟胺 | 羟胺-HCl (NbOH.HCl) (CAS 7803-49-8) 用于切割 Asn-Gly 肽键或在用 SATA 试剂进行 S-乙酰硫代乙酸酯修饰后脱去巯基保护 | — | 固体 | 26103 |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。