通过磁珠分离提升蛋白质组学工作流程通量(HTS)
速度和样品纯度是蛋白质组学研究人员的两大关注点,为此需要能够以更高通量处理样品和数据的策略。磁性微粒包含方便的固体支持物,适于基于亲和纯化的各类检测和操作程序。顺磁性微珠让现有仪器可在96孔板内轻松混合、孵育和分离微粒,无需色谱柱和离心分离,特别适合各种自动化程序。易操作性可以加速处理很多样品,并且可以无缝集成和兼容整个工作流程。
通过自动化验证的 Pierce 磁珠
Thermo Scientific™ Pierce™ 磁珠是高性能、超顺磁性氧化铁颗粒,可用不同配体衍生化,适用于各种亲和纯化方法。这类磁珠专为自动化磁珠处理仪(包括各种高通量磁性平台)应用而设计并经过验证。通过适当的磁力架,这类磁珠即可为简单的实验台应用提供优异的性能。
Pierce 磁珠和试剂盒
磁珠 | 亲和靶标 | 磁珠试剂盒 |
---|---|---|
Anti-HA | HA-标签融合蛋白 | HA-标签磁性免疫沉淀/免疫共沉淀试剂盒 |
Anti-c-Myc | Myc-标签融合蛋白 | Myc-标签磁性免疫沉淀/免疫共沉淀试剂盒 |
Ni-NTA | His-标签融合蛋白 | |
谷胱甘肽 | 谷胱甘肽 S-转移酶(GST)融合蛋白 | |
NHS 酯 | 共价固定伯胺分子 (蛋白质、多肽等)以进行亲和纯化 | Direct 磁性免疫沉淀试剂盒 |
蛋白 A/G | 抗体(含 Fc 的 IgG) | 经典磁性免疫沉淀试剂盒 交联磁性免疫沉淀试剂盒 |
蛋白质 A | 抗体(含 Fc 的 IgG) | |
蛋白 G | 抗体(含 Fc 的 IgG) | |
蛋白 L | 抗体(含 kappa 轻链的 Ig) | |
链霉亲和素 | 生物素或脱硫生物素 | |
二氧化钛 | 含有磷酸化 Ser、Tyr 或 Thr 残基的磷酸肽 | 磷酸肽富集试剂盒 |
查看产品
KingFisher 磁性微粒处理仪
使用 Thermo Scientific™ KingFisher™ 纯化系统从各种材料中有效制备样品,提供高度灵活的自动化磁珠处理,可从几乎任何来源的样品中纯化 DNA/RNA、蛋白质或细胞。此类系统采用革命性的磁珠分离技术,可实现出色的重现性和质量。Thermo Scientific BindIt™ 软件提供集成或远程控制 KingFisher 仪器的功能。即用型 BindIt 软件方案(.bdz文件)适用于多种 Pierce 磁珠应用。
兼容多种仪器
除通过 KingFisher™ 仪器应用验证外,Pierce 磁珠还兼容其他磁性微粒处理仪器(参见下表)。采用适当的磁力架时,此磁珠还可兼容手动分离应用。
磁珠 | 亲和靶标 | 磁珠试剂盒 |
---|---|---|
Anti-HA | HA-标签融合蛋白 | HA-标签磁性免疫沉淀/免疫共沉淀试剂盒 |
Anti-c-Myc | Myc-标签融合蛋白 | Myc-标签磁性免疫沉淀/免疫共沉淀试剂盒 |
Ni-NTA | His-标签融合蛋白 | |
谷胱甘肽 | 谷胱甘肽 S-转移酶(GST)融合蛋白 | |
NHS 酯 | 共价固定伯胺分子 (蛋白质、多肽等)以进行亲和纯化 | Direct 磁性免疫沉淀试剂盒 |
蛋白 A/G | 抗体(含 Fc 的 IgG) | 经典磁性免疫沉淀试剂盒 交联磁性免疫沉淀试剂盒 |
蛋白质 A | 抗体(含 Fc 的 IgG) | |
蛋白 G | 抗体(含 Fc 的 IgG) | |
蛋白 L | 抗体(含 kappa 轻链的 Ig) | |
链霉亲和素 | 生物素或脱硫生物素 | |
二氧化钛 | 含有磷酸化 Ser、Tyr 或 Thr 残基的磷酸肽 | 磷酸肽富集试剂盒 |
完整的工作流解决方案
结合磁性微粒处理仪和质谱仪使用时,Pierce 磁珠可配合细胞裂解试剂打造完整的蛋白质组学研究工作流程解决方案。大多数磁珠处理程序产品同时兼容电泳和蛋白质印迹工作流程。
2.添加磁珠。
4.进行 MS 分析。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。