PB2246_slidealyzer_mini_dialysis
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ 迷你透析杯具有独特的杯状设计,并有 0.1、0.5 和 2 mL 容量可供选择。
我们的迷你透析杯有两种规格:0.1 mL 透析杯,在透析过程中可将其置于泡沫浮标上;0.5 mL 和 2 mL 透析杯,可分别插入随附的 15 mL 和 50 mL 锥形管并盖上盖子。
这些锥形管可作为透析容器,进行轻松和独立的透析,且有 2K、3.5K、7K、10K 和 20K 截留分子量 (MWCO) 可供选择。
为您的实验选择合适的 Slide-A-Lyzer 迷你透析杯
MWCO 膜10-100 μL100-500 μL0.5–2 mL
2K货号
69580
69553
不可用不可用
3.5K货号
69550
69552
货号
88400
货号
88403
7K货号
69560
69562
不可用不可用
10K货号
69570
69572
货号
88401
货号
88404
20K货号
69590
69555
货号
88402
货号
88405
了解更多关于 Slide-A-Lyzer 迷你透析杯的信息
PB2246_slidealyzer_mini_dialysis-sample使用 0.5 mL 或 2 mL Thermo Scientific Slide-A-Lyzer 迷你透析杯进行样本透析。
使用 2 mL Thermo Scientific Slide-A-Lyzer 迷你透析杯获得高蛋白回收率。†
膜 MWCO (K)蛋白/肽回收率 (%)
3.5胰岛素 B 链 (3.5 kDa)90.13
10细胞色素 C (12.4 kDa)94.44
20肌红蛋白 (17 kDa)95
† 将胰岛素 B 链、细胞色素 C 和肌红蛋白 (0.25 mg/mL) 在 50 mM 磷酸钠、75 mM NaCl (pH 7.2) 或 0.2 M 碳酸盐-碳酸氢盐缓冲液 (pH 9.4) 中于 4°C 下透析过夜(17小时)。使用 Pierce BCA 蛋白检测试剂盒(产品编号23225)测定截留液中的蛋白量。
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer 迷你透析杯视频
Biomarker quantitation assay guide
This 72-page guide provides detailed information about different tools for protein and RNA quantitation. Download this valuable technical resource that covers technologies useful for cancer and inflammation research, immunology, neurology and more. Learn more about how antibody pairs, ELISA kits, and multiplex kits for the Invitrogen Luminex platform may help advance your research.
Download the Biomarker quantitation assay guide
Biomarker quantitation assay guide cover
相关资源
Please Configure List Items!
仅供科研使用,不可用于诊断目的。