Search Thermo Fisher Scientific
分析而设计的解决方案
与体外试验相比,体内RNAi 试验更富有挑战性,因为所有体液中都存在高水平的核糖核酸酶。为应对这些额外的挑战,需要在体内实验中使用耐核糖核酸酶的 Ambion 体内 siRNA 来获取重复性好的结果。Ambion 体内 siRNA 保留了 Silencer Select 的所有特点(包括效能、特异性和有效性),还具有更强的稳定性和安全特性,适用于动物研究。
现在订购 | 现在订购 | 现在订购 | |
经济实惠的 siRNA | 高敲低率 | 最高敲低率,更长的核酸酶稳定性 | |
---|---|---|---|
Silencer siRNA 了解更多> | Stealth RNAi™ siRNA 了解更多> | Ambion 体内 siRNA | |
相对敲低 % | 中等 | 高 | 最高 |
核酸酶耐受(无运输剂) | <5 分钟,90% 小鼠血清 | ~12 小时,90% 小鼠血清 | >48 小时,90% 小鼠血清 |
使用 Invivofectamine 3.0 时的推荐剂量 | >1 mg/kg | ~1 mg/kg | ~1 mg/kg |
靶标特异性 | 中等 | 高 | 最高 |
先天免疫反应 | 最小 | 通过化学修饰降至最低 | 通过化学修饰降至最低 |
分子形式 | 未经修饰的 21-bp 二聚体,有突出端 | 经过修饰的 25-bp 二聚体,无突出端 | LNA 修饰的 21-bp 二聚体,有突出端 |
定制工具 | 定制 Silencer siRNA | 定制 Stealth RNAi™ siRNA | 定制 Ambion 体内 siRNA |
推荐 目录号 | AM16231: siRNA体内 定制 250 nmol | 100001866: RNA - Stealth 20 nmol体内 | 4457308: Ambion 体内 Pre-DGN HPLC, 250 nmol |
如果您对产品或订购有任何疑问,请通过 RNAiresearcher@thermofisher.com联系我们