使用有效的siRNA文库加快基因功能分析
研究者越来越多地利用RNAi的方法去更好地理解基因功能。为了满足这方面日益增长的需求,Thermo Fisher Scientific已经开发出预定义和定制的优质Ambion™ siRNAs——Silencer™和Silencer™ Select siRNA文库——以便对人类、小鼠和大鼠细胞系统开展RNAi实验。
寻找最正确的siRNA文库
值得您信赖的严谨质控结果
Thermo Fisher Scientific内部合成所有siRNA都遵守严格的质量标准。经全面验证和受控程序合成后,每个RNA寡核苷酸还需经由MALDI-TOF(基质辅助激光解吸电离飞行时间)质谱来确保siRNA的一致性和质量。退火后,每个siRNA双链经非变性凝胶电泳分析确认为正确退火。为了追踪从订单到交货过程中的Ambion siRNA,我们应用了一种专有的一流电子追踪系统。上述一切努力,最终造就了值得您信赖的优质siRNA。
加快研发的信息
所有 Silencer 和 Silencer Select siRNA文库,无论预定义的或者定制的,均提供siRNA全序列信息。还可以提供验证过的siRNA数据。siRNA文库附带的CD能提供基因注释信息,包括基因符号、基因名称、别名、NCBI Entrez基因ID,相关RefSeq mRNA的登记号和其它登记号。孔板采用唯一标识符单独编码。此信息与siRNA和基因信息一起提供。.
PANTHER为建立这一类siRNA文库,生物信息学团队应用PANTHER (www.pantherdb.org) 和Gene Ontology™注释信息来创造最新的目标基因集。收集到的siRNA会进行排序(最小1 nmol),不仅给予您最新的siRNA文库,而且让您随意地定制您的文库,为您制定特殊的实验计划提供最大的方便。想添加siRNA到您感兴趣的集合中吗?没问题!我们可以提供96孔或384孔板的siRNA,实现每板多等分,对siRNAs进行自定义配置,提供单独和/或混合文库siRNA。