可用于您样品储存过程的冷冻容器、盖和耗材。
Thermo Scientific 提供多种储存管配件,便于您管理样品,增强样品存储安全。  这些配件可与赛默飞存储管一起帮助您应对实验室的各种实验流程。 
梯度降温盒
Thermo Scientific Mr. Frosty 梯度降温盒可用于 1 - 5 mL 冻存管的细胞冻存。这个简单易用的降温系统可实现约 -1°C/分钟降温,这个速率是维持细胞活力的最佳速率。 每个盒子均配有螺纹盖,可安全地存放 12-18 个冻存管,用于在实验室和冰箱中转移和存储样品。  
台式冷却盒
我们的各种台式冷却盒可维持低温环境,以便您在实验中轻松保存各种规格的微离心管和冻存管,从而保护酶、试剂、细胞和其他生物样品。
台式杜瓦瓶
我们的台式杜瓦瓶采用耐化学腐蚀的 HDPE 双壁结构,内部充填不含 CFC 的聚氨脂泡沫绝热材料,可在 -196~+100℃ 的温度范围内保温,以便您在实验室间轻松运输样品。
CryoFlex 冻存管套、CryoCane 和 CryoSleeve 冻存条
无论您是使用 Cryoflex 保护单根的冻存管,还是保护装在 CryoSleeve 和 CryoCane 铝条上的冻存管,我们的储存管防护附件可保护在冷冻保存和运输过程中,处于液相液氮或气相液氮中的样品。
管盖、颜色标记和密封件
我们的样品储存管系列产品提供各种盖子类型,您可订购最适合您需求的产品。 此外,我们还提供多种盖子和密封膜,可根据您的具体需求单独订购。Matrix 和 Nunc 提供多种规格和颜色的盖子,能够满足您的手动或自动储存需求。
Matrix SepraSeal 和 DuraSeal 盖
Thermo Scientific Matrix SepraSeal 胶塞盖支持从单管到96整板的一次性加盖,存储温度低至-20°C 。   
Thermo Scientific Matrix DuraSeal 胶塞盖密封方案可适配 Thermo Scientific Matrix 2D管和非2D管,存储温度低至 -80°C 。 
盖子包括无菌、未灭菌、实心或预开口等多种规格可供选择,也提供多种颜色以便快速肉眼识别样品。  
Matrix 旋盖和颜色标记器
使用颜色标记的冻存管盖和颜色标记器来简化样品储存。Thermo Scientific Matrix 旋盖和颜色标记器以96整板或散装出售,适应多种应用需求。
CryoTube 彩色冻存管盖
使用 Thermo Scientific Nunc CryoTube 冻存管彩色盖对您的样品瓶进行颜色标记。用于 Nunc 内螺纹 CryoTube 冻存管并配有硅胶垫圈,可确保最佳密封性。提供无菌和未灭菌两种规格。 
颜色标记器条码
Nalgene 和 Nunc 颜色标记器只能用于对应的 Nalgene 和 Nunc 冻存管,便于您“一目了然”地快速识别样品,而无需更更换存管上的盖子。 
冻存器具记号笔和标签
低温存储是一个极端严酷的环境,随着存储时间的推移可导致字迹和标签损毁和无法阅读。必须使用可在低温下使用的记号笔、标签,以确保您在需要样品时能对珍稀的样品进行跟踪和定位。 Thermo Scientific Cryo 低温记号笔和 25 x 50mm 织物标签标记专为超低温下使用而设计,不会缩水或脱落,用其标记的低温瓶可在 -200°C (-328°F) 下储存。
冻存盒
Thermo Scientific 冻存盒可保护和整理您的重要样品,并且提供多种材料(从经济的纸板到耐用的聚碳酸酯)来满足各种预算和需求。这种密集储存形式可最大程度利用储存空间,能容纳 169 支 1.0mL Thermo Scientific Nunc Cryobank 冻存管。所有 Thermo Scientific 冻存盒在设计上都能可靠地保护样品,并符合低温储存的严格要求。
锁闩架
使用 Thermo Scientific Matrix 条形码锁闩架在低温(包括气相液氮)下提升样品储存效果。条形码锁闩架在架子的三个侧面分别带有1维码、2D码和肉眼可读码,可实现极佳的样品追踪。配合 Thermo Scientific 2D管、读码器、开盖/关盖设备使用。
除非另有说明,本产品适用于一般实验室用途。客户有责任确保产品的性能适合特定用途或应用。