定制条形码以增强样品跟踪和 ID。
定制条码服务 使您可以 将我们的冻存管无缝应用于您现有的样品跟踪和识别系统。 通过定制服务您可订购预制一维码和肉眼可读码、激光蚀刻二维码的冻存管。  
定制条码服务
使用冻存管上的定制条码提高您样品的安全性。 本服务适用于 Nunc、Nalgene 和 Martrix 存储管。使用侧面一维码和肉眼可读码的管子运送样品,便于使用数据库、LIMS 或 Excel 文件跟踪样品。此外,Matrix 试管底部提供匹配的二维条码,可支持全自动跟踪和识别系统。
条码被直接打印在白色书写板上,对比度高、耐久性好和易于读取。提供肉眼可读文本,无需条码读码器即可读取。条码可耐异丙醇、100% 丁醇、10% DMSO、5% 漂白剂、10% 醋酸、盐酸以及 10% NaOH 的腐蚀。可提供定制(无重复)码或非定制标准产品。
用激光在每支管子的底部刻蚀二维码,确保样品安全追溯,对比度高即使管子上结霜也能可靠识别。线性条码和人类可读条码与这种独特的二维条码相匹配,无需二维读码器即可跨站点实现样品一维扫码或直接肉眼读取。
除非另有说明,本产品适用于一般实验室用途。客户有责任确保产品的性能适合特定用途或应用。