对适应性免疫系统的深入了解能带来对其在健康与疾病研究中所发挥作用的更好见解,从而推进免疫治疗的关键发展。Ion Torrent 免疫学研究产品组合为组库测序和免疫反应提供了多维研究方法。Ion Torrent 技术的准确性和敏感度可助力于各种新一代测序 (NGS) 检测,以便从珍贵样本中获得更多发现。
视频:用于预测治疗反应和疾病进展的免疫学生物标志物研究
Ion Torrent 新一代测序系统
通过无需手动操作的自动化工作流程,在一天内完成样本报告*
Genexus 系统是首款整体 NGS 解决方案,可实现样本到报告工作流程的自动化,用户仅需点击两次,即可在一天内获得分析结果。*
适用于人类研究样本的免疫学 NGS 检测试剂盒
Oncomine TCR Beta-LR 检测试剂盒
通过长读测序技术高效捕获 TCR beta 链的所有三个互补决定区(CDR1、CDR2、CDR3),准确度高。RNA 样本输入可实现生产性和相关 VDJ 重排的测序,从而提高对研究样本中罕见克隆的识别能力。
主要应用:
生物标志物发现
TCR 收敛性
评估克隆性
Oncomine TCR Beta-SR 检测试剂盒
该短读测序检测试剂盒与 FFPE DNA 和 RNA 兼容,可特定研究 TCR beta 链的 CDR3 区,以及表征免疫状态并检测外周血中 T 细胞可测量残留疾病 (MRD) 的潜在生物标志物。
主要应用:
评估克隆性和收敛性
MRD
Oncomine BCR IGH LR 检测试剂盒
借助 Ion Torren 技术的长读测序能力研究样本中 BCR 免疫球蛋白重链 (IgH) 的所有互补决定区(CDR1、CDR2、CDR3)。
主要应用:
评估克隆扩增并评价克隆演化
定量分析体细胞高频突变
评估同型丰度
Oncomine BCR IGH SR 检测试剂盒
在 FFPE 或血液中的循环游离核酸等研究样本中,研究 BCR 免疫球蛋白重链 (IgH) 的 CDR3 区。该检测试剂盒提供关于同型表现的准确数据,这些数据可能在表明疾病或免疫缺陷的生物标志物研究中具有重要作用。
主要应用:
识别各种 CDR3 区中的体细胞高频突变
研究克隆演化和同型丰度
MRD
Oncomine 免疫应答研究检测试剂盒
该检测试剂盒可测定研究样本中与 T 细胞受体 (TCR) 信号传导和检查点抑制剂相关的低表达子,从而让研究人员专注于正确的 TCR 和理想的免疫疗法。
主要应用:
生物标志物分析
样本分层
适用于小鼠样本的免疫学 NGS 检测试剂盒
Ion AmpliSeq 小鼠 TCR Beta SR 检测试剂盒
经设计,可准确鉴别与测定小鼠样本中 T 淋巴细胞的克隆扩增。在各种样本(如血液、PBMC 和 FFPE 样本)中,该检测板可通过使用 DNA 或 RNA 靶向互补决定区 3 (CDR3) 来鉴别 T 细胞克隆。
主要应用:
评估克隆扩增和收敛
鉴定进行抗原刺激反应的 T 细胞
Ion AmpliSeq 小鼠 BCR IGH SR 检测试剂盒
在疾病和免疫治疗研究中检测 CDR3 区和扩增 B 细胞研究对象的高度准确测序解决方案。
主要应用:
鉴定体细胞高频突变
纵向分析和研究生物标志物以评估疫苗的效用