遗传疾病研究
通过一台测序仪扩大或缩小您的关联变异搜索范围。无论您是需要在周一测序疾病专用研究 Panel还是希望在周三测序整个基因组,Ion S5™ 和 Ion S5™ XL 系统均能为您提供所需的灵活性——而且价格也在您能承受的范围内。
了解如何获取您的遗传性疾病研究专用的最简单靶向测序工作流程。
癌症研究
采用完整、综合和易用的工作流程检测生殖细胞和肿瘤 DNA 中的低频肿瘤相关变异,现已可通过 Ion S5 和 Ion S5 XL 新一代测序系统实现。除了易用的工作流程外,Ion AmpliSeq 技术更有从低至 1 ng 的 FFPE DNA 或 RNA 构建文库的可靠性能。
Oncomine™检测试剂盒基于 Ion AmpliSeq 技术,是一款用于癌症研究的多生物标记物靶向检测试剂盒,可通过 Ion S5 系统上的单次运行检测热点突变、SNV、插入缺失、CNV 和基因融合变异, 同时可通过 Oncomine™ Knowledgebase Reporter 报告数据结果。了解如何采用 Ion S5 系统简化您的癌症研究 NGS 工作流程。
液体活检研究
在揭秘液体活检样本的游离 DNA (cfDNA) 和游离肿瘤细胞 (CTCs) 的潜在作用方面,新分子方法的开发已经取得了巨大的进步。
相关的综合解决方案提供了疗法管理和复发的潜在方法,有可能克服目前的肿瘤组织样本获取方法存在的很多局限。
Ion S5 系统和 Ion Chef™ 系统结合,再辅以我们的 Oncomine 检测试剂盒及强大生物信息学软件的靶向内容,让您可以通过一个简单的综合工作流程,更好地理解并追踪原发性肿瘤驱动因子和肿瘤异质性。
传染病研究
新一代测序 (NGS) 已经变革了微生物和遗传疾病研究。
Ion S5 和 Ion S5 XL 系统使您可以从分离物进行全细菌基因组测序,或在无需培养的情况下,直接对来自生物学样本的特定病毒、细菌或真菌基因(例如,16S 基因或抗生素耐受性基因)测序。此外,由于半导体测序具有较高的速度,您可以在短短 24 小时内获得测序结果。了解如何通过 NGS 法,轻松、快速地开始对传染性微生物进行测序。
获取 Ion S5 或 Ion S5 XL 系统报价