简单微生物病原体检测和监测,适用于极具挑战的传染病研究
靶向下一代测序 (NGS) 是一种快速准确的微生物基因组解决方案,适用于细菌和病毒分型、流行病学研究和疾病监测。
在 Ion Torrent Genexus 一体式测序仪上运行 Ion AmpliSeq 靶向 NGS 检测Panel为传染病研究人员提供了一种超高灵敏度、快速、可使用的解决方案。
Ion Torrent NGS 技术基于超高多重 PCR,此种技术已使公共卫生机构能够密切监测病毒感染。
使用靶向 NGS 和 Genexus 一体式测序仪研究传染病的优势包括:
- 快速周转时间——较快的 NGS 工作流程,适用于传染性疾病研究中具有时效性要求的用途
- 自动化——自动设置和设置好的工作流程程可以减少用户手动操作,降低用户操作误差,增加结果的可重现性
- 高变异检测准确度——极低的SNV替代错误
- 低上样量要求——仅需低至 1 ng 的核酸上样量即可覆盖靶向区域
- 定制检测Panel设计选项——使用 ampliseq.com 上的 Ion AmpliSeq Designer 工具,定制您自己的传染性疾病研究检测Panel
新品推荐:适用于 Genexus 一体式测序仪的 Ion AmpliSeq SARS-CoV-2 Insight Research 检测试剂盒*
适用于 Genexus 一体式测序仪的新型Ion AmpliSeq SARS-CoV-2 Insight Research 检测试剂盒*可实现 SARS-CoV-2 全病毒基因组测序和变异检测,>覆盖度 99%。
在Genexus 一体式测序仪上运行的传染病临床研究工作流程
请填写 项目成本索取表 ,查询有关订购 Genexus 一体式测序仪的信息。
* 本文所述内容可能涉及一些尚未经过赛默飞世尔科技完全验证的产品。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。