自从发现 microRNA 以来,RNA 转录和干扰研究急剧增长。术语“小 RNA”现在包括许多类型的 RNA,如 microRNA (miRNA)、短干扰 RNA (siRNA)、piwi 相互作用 RNA (piRNA) 等。
Ion Torrent™ 新一代测序系统可以链特异性、无假设方式为所有已知及新发现的小 RNA 转录本提供测序分析。Ion Torrent 新一代测序仪提供了一系列集成、优化的试剂和工作流程,用于从样本制备到研究数据分析的整个流程。
其特点包括:
- 灵活的样本起始量—从 FFPE 组织等样本类型中分析小 RNA,起始量可低至 5 ng
- 增加动态范围—以增加的测序深度和比微阵列更高的动态范围来更精确地定量转录本
- 准确鉴定—区分密切相关的转录本种类
- 保留链定向—将小 RNA 精确映射至其来源的链
- 新型 RNA—检测更多未映射的小 RNA 和异构体
选择较适合您需求的测序平台
使用 Ion Torrent™ 新一代测序进行小 RNA 测序
Ion Torrent™ 小 RNA 测序支持单日工作流程、直观分析和短期测序运行。快速且经济实惠,单样本测序/芯片的价格与微阵列相当。
了解更多
小的非编码 RNA 长度通常仅为 ~18–40 个核苷酸;然而,已证明它们在发育时机、细胞结局、肿瘤进展和神经形成等细胞过程中发挥关键作用。