应用文档:使用 Ion AmpliSeq 引物和文库进行 Sanger 测序
本研究证明了通过 Sanger 测序分析的 Ion AmpliSeq 检测组合如何用于验证样本中是否存在异常或低频等位基因。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
福尔马林固定石蜡包埋 (FFPE) 组织是组织学和病理学实验室的一种标准样本类型;然而,固定过程一般会造成 DNA 损伤,导致可用于分子检测的起始材料的量极少。为了从最小量样本中获取最多序列信息,我们开发了一个工作流程,可以从少于 1 ng 的 FFPE DNA 中获得基因分型结果。利用 Ion AmpliSeq 技术和 Sanger 测序技术,我们为使用极少量的样本/靶标的常规实验室以及需要正交测序技术验证次要等位基因的高通量实验室提供了理想的解决方案。
需要一个快速经济的解决方案来验证不确定的 NGS 结果的研究人员,可以依靠 PCR+Sanger 测序这一技术的准确性和灵敏度。
本研究证明了通过 Sanger 测序分析的 Ion AmpliSeq 检测组合如何用于验证样本中是否存在异常或低频等位基因。
我们简单且快速的 Sanger 测序工作流程可以在不到一个工作日内完成从提取样本到获得结果。我们提供 Applied Biosystems 产品,以便为我们推荐的工作流程的许多步骤(从 PCR 扩增到数据分析)提供支持。详细了解我们推荐的 Sanger 测序工作流程的每个步骤。
获取日常 Sanger 测序和片段分析问题的简短答案
了解测序的历史,以及如何选择适合您研究需求的平台。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。