可扩展。灵活简化。
Applied Biosystems 3730xl基因分析仪是最高通量的毛细管电泳仪器,专为需要经济,自动化和可扩展的仪器来处理大量测序或片段分析样品的客户而设计。它目前可以在微软Window 10 系统上使用并可以实现云功能。
可扩展的样品处理
- 用于高通量基因分析的金标准Sanger测序技术
- 使用48道或96道毛细管阵列成倍放大正在处理的样品数量
- 采用集成进样板堆叠装置,可以48小时不间断的运行仪器而不需要增加进样板。
- 选择适合您的进样板规格,96或者384孔板。
- 自动化功能帮助降低人为错误,包括内置条形码阅读器和聚合物输送系统。
更好的实验室和数据管理
- Microsoft Windows 10操作系统提升安全性,并能够继续获得微软支持。
- 远程仪器访问可实现远程运行设置和监控
- 使用远程数据管理应用程序,查看和进行主要的分析
- 使用个人安全文件夹缩短数据处理和交付客户结果的时间
- 使您的客户能够免费进行二次分析
1TB以内云数据存储免费
**使用云中可用的CE模块
简化的实验室空间规划
- 无需专门的实验室准备,即可放置新仪器或移动您已拥有的仪器
- 只需找到可使用110 V或220 V电源插头合适尺寸的工作台空间
- 冷却运行的单线505 nm激光器,无需热管
您是否在2019年2月之前购买了3730或3730xl?
如果您在2019年2月之前购买了仪器,请联系您的销售代表。了解有助于提供额外实验室效率和可扩展性以及降低总体运行成本的更新。
为您的实验室将3700或3730xl节省成本
不再使用3730 or 3730xl 基因分析仪了吗? 将它兑换成现金 填写并签署3730回购表格并且将其发送到 CE.Buybacks@thermofisher.com 来发现您的仪器是否符合要求。要完成回购,可能还需要更多的表格和协议。
仪器
升级的3730xl仪器 | 部件号 |
---|---|
3730 基因分析仪,96道毛细管 | A41046 |
3730xl 升级 | 部件号 |
AB 3730XL 36CM 升级 | A42442 |
AB 3730XL 50CM 升级 | A42443 |
服务
部件号 | |
---|---|
3730xl 基因分析仪的AB 保障服务计划 | ZG11SC3730XL |
3730xl 基因分析仪的AB 完整服务计划 | ZG21SC3730XL |
3730xl 基因分析仪的IQ/OQ/IPV 认证服务(测序) | 4344752 |
3730xl 基因分析仪的IQ/OQ/IPV 认证服务(片段分析) | 4344753 |
3730xl 基因分析仪的OQ/IPV 认证服务(测序) | 4375066 |
3730xl 基因分析仪的OQ/IPV 认证服务(片段分析) | 4375065 |
3730xl 基因分析仪的IQ/OQ/IPV 认证服务(测序和片段分析) | A42065 |