创新。
智能。
直观。
在生命科学研究人员心目中,Applied Biosystems 产品一贯适用于多种应用领域,Applied Biosystems 3500 系列基因分析仪亦不例外。
系统组件
Applied Biosystems 3500 和 Applied Biosystems 3500xL 基因分析仪的组成如下:
- 毛细管电泳仪
- 8道毛细管(3500系统)或24道毛细管(3500xL系统)阵列和聚合物
- 系统认证用 DNA 测序和/或片段分析试剂和耗材
- 带有纯平显示器的 Dell™ 计算机工作站
- 一体化软件,用于仪器控制、数据收集、质量控制以及对用于碱基检出和片段筛分的样品文件进行自动分析
系统耗材
毛细管阵列 | |
![]() |
|
阴极缓冲液容器 | |
![]() |
|
管理和运行
- 主要耗材包含新型一体化射频识别 (RFID) 标签,可查看、追踪和报告关键信息
- 采用预制耗材包,从而使3500系列成为当今市场上最人性化的基因分析仪
- 可自动化追踪,最大程度减少管理任务、降低错误或遗漏几率
让您有坐在汽车驾驶席上的感觉 | |
![]() | 3500数据收集软件具有直观仪表板设计,包括:
|
采用标准电源供电 | |
![]() | 3500系列基因分析仪易于安装和操作:
|
特点 | 优点 |
---|---|
RFID | 仪器自动检查是否已使用正确产品以及有效期 |
SAE | 具有安全、审计和电子签名功能,有助于保证遵循管理规定 |
8道毛细管或24道毛细管型号 | 选择合适的仪器以满足您的实验室通量需求 |
灵活性 | 满足您实验室的发展需求——测序或片段分析应用 |
3500系列基因分析仪的应用
在 Applied Biosystems 3500xL 基因分析仪上对 STR 标记物进行 QF-PCR 分析以检测非整倍性
BigDye Direct Cycle 测序试剂盒简化了鉴别研究样品中黑色素瘤突变的工作流程
建立检测 BRCA1 和 BRCA2 基因序列变异的工作流程
建立识别 KRAS 变异体的多实验室验证的测序工作流程
利用 Applied Biosystems 3500xL 基因分析仪对 X 染色体连锁变异进行 DNA 重测序分析
激光捕获显微切割样品的真菌 DNA 测序
在 Applied Biosystems 3500xL 基因分析仪上进行高覆盖率基因表达谱分析 (1.6 MB)
利用优化工作流程对濒危植物进行 ISSR 基因分型
MLH1 和 MSH2 变异分析的重测序工作流程
利用 SNaPshot 多通路检测试剂盒和3500系列基因分析仪进行 SNP 基因分型
15号染色体的单亲二倍体 (UPD) 分析 (3.2 MB)
超越维修的主动性服务
AB保养计划是我们的优质修护计划,可使仪器性能最大化并保障关键系统的可用性。AB 保养计划包含预防性维修、主动仪器监测和快速应答您的仪器维修需求,有助于维持您实验室的平稳运行。
认证服务
在法规监管行业中,为遵循政府和国际标准,需要有文件证明您的系统已按照生产商规定进行正确安装和运行。无论您是需要安装认证和操作认证 (IQ/OQ) 还是仪器性能验证 (IPV),我们的认证服务均可提供符合审计质量要求的数据并与您的监管机构共享,确保您的仪器按照制造商的规定运行。
计算机系统验证 (CSV)
仪器认证服务仅仅是验证的起点。我们的合规服务专业人员将与您共同合作,帮助您提高生产速度,同时控制 CSV 成本并加速审计。
3500系列基因分析仪的服务计划
包含认证服务的 AB 保养计划* | 包含系统性能检测服务的 AB 保养计划* | |
---|---|---|
维修现场响应时间(工作日) | 保证于2个工作日内响应† | 保证于2个工作日内响应 |
远程仪器监测和诊断 | ![]() | ![]() |
优先通过电话和邮箱获取仪器支持 | ![]() | ![]() |
应用技术支持 | ![]() | ![]() |
听觉丧失研究试剂盒 | ![]() | ![]() |
仪器操作软件 | ![]() | ![]() |
仪器认证服务 | ![]() | |
仪器系统性能检测 | ![]() | |
计划性维护 | ![]() | ![]() |
零件、人工和差旅费 | ![]() | ![]() |
*适用条款和条件。请联系您当地的服务代表,咨询当地的适用条款和条件。
†保证服务时间仅适用于北美地区。
Sanger 测序产品以旧换新
以极低价格将您的3100或3130系列基因分析仪换购为新款3500系列基因分析仪。