我们的 MSC 专用合格胎牛血清旨在消除测试多个胎牛血清批次的需要,可帮助您确定较适合 MSC 研究的胎牛血清。经过专门检测,可促进 MSC 生产和形成克隆(通过克隆形成单位成纤维细胞试验)的能力。
- 使用标准的 14 天 MSC CFU-F 测定进行性能测试
- 使用正常骨髓供体的 MSC 主细胞库中的细胞,根据内部胎牛血清参考标准对每批次进行测试,这有助于确保批次间的一致性
非常适合研究人员学习…*
- 间充质干细胞
- 间充质基质细胞
- 骨生成
- 软骨形成和软骨
- 胶原和其他细胞外基质 (ECM)
- 脂肪组织和脂肪生成
图1.胎牛血清来源对 MSC 克隆效率的影响(P < 0.05;学生 t 检验)。Gibco 胎牛血清的结果(测试的 2 个批次用红色和蓝色条表示)与胎牛血清竞品(黄色条)的结果一起显示。
图2.胎牛血清来源对 MSC 扩增的影响(P < 0.05;学生 t 检验)。Gibco 胎牛血清的结果(测试的 2 个批次用红色和蓝色条表示)与胎牛血清竞品(黄色条)的结果一起显示。
订购信息
出版物
- Sabrina Viau et.al (2019).经高度标准化和表征的人血小板裂解物,可高效且可重现地扩增人骨髓间充质基质细胞。
- A Srivastava et. al (2018).已分化的 PC12 细胞的分泌蛋白组通过 NGF 样机制促进人间充质干细胞的神经元分化。
- Ganesh Swaminathan et. al (2018).对骨髓间充质干细胞衍生平滑肌细胞进行基于表型的选择,可应用于腹主动脉瘤中的弹性基质再生。
- Nebiyyeh Kamaci et. al (2011).通过 siRNA(小干扰 RNA)选择性沉默人间充质干细胞中的 DNA 拓扑异构酶 Iiβ
- Thomas G Koch et. al (2009).改进的马脐带血间充质基质细胞分离方案。
* 这些结果基于对大约 10,000 份出版物的综述,这些出版物的检索术语基于赛默飞世尔科技提供的六种特殊应用胎牛血清产品。这些术语采用 MeSH(医学主题标题)分类法根据论文全文生成。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。