用于PSCs扩增和维持的成分明确、无异源成分的培养基
Gibco™ Essential 8™培养基是一种无滋养层、无异源成分培养基,最早由干细胞研究领导者James Thomson实验室开发。Essential 8培养基仅含有多能干细胞(PSCs)生长和扩增所需的8种基本成分。
- 一致性—比传统无滋养层培养基的波动因素更少
- 性价比高—与其他无滋养层培养基相比,可实现更经济、可扩展的PSC培养
- 稳定—使用无异源成分、经cGMP认证的培养基实现可靠、一致的培养
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Gibco™ Essential 8™培养基是一种无滋养层、无异源成分培养基,最早由干细胞研究领导者James Thomson实验室开发。Essential 8培养基仅含有多能干细胞(PSCs)生长和扩增所需的8种基本成分。
许多无滋养层干细胞培养基配方中都含有不下于20种组分。尽管这些培养基足以供PSCs生长和维持,但是其额外组分会带来不利的结果波动,并且这些配方通常表现出批次间的不一致性。
Essential 8培养基去除了不明确的蛋白(如BSA)和其他组分,并且只保留PSC培养所必需的成分,有助于将培养的结果波动降到最低。此外,Essential 8培养基在cGMP条件下生产,进一步降低了批次间差异性,最大限度降低了结果波动和预期外的细胞分化风险。
“Essential 8™培养基完全满足您的需求。它成分简单,更为可控。” Emile Nuwaysir博士,Cellular Dynamics International
Essential 8培养基经应用验证可维持多种iPSC细胞系的多能性,已用于iPSC的扩展生产 - 支持iPSC生长50代以上,无核型异常迹象,并维持iPSC分化成所有三种谱系的能力。
iPSC形态—使用Essential 8培养基在玻连蛋白基质上培养的第4代iPSCs。
染色—对使用Essential 8培养基在玻连蛋白基质上培养的第13代iPSCs进行Tra-1-60染色
在Essential 8培养基上生长的iPSCs可维持多能性和正常核型。此处为在Essential 8培养基和Vitronectin基质上培养的CDI iPSC谱系(第18代)。