解离置于 CELLstart 包被培养基的 StemPro NSC SFM 中生长的贴壁人或大鼠神经干细胞 (NSC)
- 吸出培养皿中的培养基,用 4mL DPBS(磷酸盐缓冲盐水,不含钙和镁,货号:14190)清洗。
- 吸出 DPBS 并将 2 mL 的 Accutase 添加到培养皿中。
- 在 37°C 下孵育2至5分钟,直至单个细胞开始聚集成团。
- 轻轻冲洗以清除培养板表面的细胞。
- 将细胞悬液转移到 15 mL 锥形管中。 轻轻上下移液,直至细胞形成单细胞悬液。
- 加入 8 mL 培养基进行冲洗,以清除培养皿表面的任何剩余细胞,然后转移到锥形管中(从步骤 5 开始)。
- 取 20uL 细胞悬液样品以测定活细胞密度。
- 在 200g 下将含有细胞悬液的锥形管离心 4 分钟。
- 吸出上清液,重悬于新鲜培养基中,然后铺板到包被培养皿中。将其置于 36 至 38°C 含 4 至 6% CO2 的湿润空气环境中孵育。
注意:1x106 个细胞/60mm 培养皿的接种率最适合添加了 CELLstart 的 StemPro NSC SFM 培养系统。
解离置于 StemPro NSC SFM 中生长的人或大鼠神经球培养物
- 从培养皿中取出神经球细胞悬液,然后将其转移到 15 mL 锥形管中。
- 在继续进行步骤 3 之前,让神经球在管中沉降(约 2 至 5 分钟)。或者,在 100g 下将细胞离心 1 分钟。
- 轻轻吸出培养基,将神经球留在管底部,剩余约 100 μL 培养基。
- 将神经球重悬于 5 mL DPBS(不含钙和镁,货号:14190)中。
- 在继续进行步骤 6 之前,让神经球在管中沉降(约 2 至 5 分钟)。或者,在 100g 下将细胞离心 1 分钟。
- 轻轻吸出 DPBS,将神经球留在管底部,剩余约 100 μL DPBS。
- 向神经球中加入 1mL Accutase,并在室温下孵育 10 分钟。
- 使用尺寸合适的移液器吸头(即 1000 μl)上下移液,直到所有神经球都处于单细胞悬液中。
- 向管中加入 4mL 新鲜培养基。
- 在 200g 下将细胞离心 4 分钟。
- 轻轻吸出上清液。
- 将细胞重悬于新鲜培养基中,转移至新的培养皿中,并置于 36 至 38°C 含 4 至 6% CO2 的湿润空气环境中孵育。
注意:在 StemPro NSC SFM 中培养细胞时可选择 200,000 个细胞/mL 的细胞密度