- 起始培养物应具有高质量、70-80% 的汇合度,且不含分化的 hESC。
- 当过渡到不同的培养基时,不同 hESC 细胞系的表现可能各不相同,直到它们完全适应。
- 非常关键的传代时机。为了获得最佳结果,hESC 在传代时应接近汇合 (70-80%)。如果在太“稀疏”或过度生长时传代,hESC 将会分化。
- 传代时的接种密度也很关键。如果接种密度过低,hESC 将会分化。
- hESC 培养物必须每日换液以获得最佳性能。
- 形态学——在 StemPro hESC SFM 中,集落边缘可能不如集落中心紧凑。然而,这些细胞没有分化,而是表现出正常的干细胞特征。
- 可能会发生某些分化,并且应在传代之前手动移除。
- 在适应过程中无需改变解离酶方案。
其他无饲养层培养基 → StemPro hESC SFM | 饲养层依赖型 → StemPro hESC SFM |
当使细胞适应来自无饲养层亲本培养物(如小鼠胚胎成纤维细胞 [MEF] 条件培养基或其他无饲养层培养基)的 StemPro hESC SFM 时:
| 当使细胞适应来自饲养层依赖型亲本培养物的 StemPro hESC SFM 时:
|
过渡到 StemPro hESC SFM + Geltrex 的适应方案
连续适应代数——通过逐渐适应 hESC 以获得更好的结果
StemPro hESC SFM + Geltrex:
- 第 1 次传代:75% 对照培养基 + 25% StemPro hESC SFM 完全培养基 + Geltrex
- 第 2 次传代:50% 对照培养基 + 50% StemPro hESC SFM 完全培养基 + Geltrex
- 第 3 次传代:25% 对照培养基 + 75% StemPro hESC SFM 完全培养基 + Geltrex
- 第 4 次及后续传代:100% StemPro hESC SFM 完全培养基 + Geltrex
- 如果 hESC 为苛养型,则可以在开始下一个适应水平时,在之前的每个传代培养基中保持一个培养物,从而进一步谨慎行事。例如,在对 25/75 对照培养基/StemPro hESC SFM 培养物(如上所述)进行传代时,hESC 可以传代到 100% StemPro hESC SFM 和 25/75 培养基中。如果 100% 培养效果不佳,则可以使用备份 25/75 培养恢复适应。
直接适应代数——如果 hESC 直接传代到 StemPro hESC SFM 完全培养基
+ Geltrex,前 3 次传代建议使用 1:2 的平分比。
直接和部分连续适应战略:
- 将细胞分入三个培养板中(培养板 1、2 和 3)
- 在第一次传代时,将培养板 1 直接接种到 StemPro hESC SFM 完全培养基 + Geltrex 中,将培养板 2 和 3 接种到无饲养层对照培养基 + Geltrex 中。
- 第二天,用 StemPro hESC SFM 完全培养基 + Geltrex 为培养板 2 换液,此后每天换液。
- 对于培养板 3,在第二次传代时,可尝试以 1:2 的平分比(如上所述)将这些细胞直接接种到 StemPro hESC SFM 完全培养基 + Geltrex 中。
可在不同稀释度使用的 Geltrex hESC
适合 hESC 应用的薄凝胶法(非凝胶化):
- 按照产品说明书上的说明解冻 Geltrex
- 通过缓慢上下移液混匀 Geltrex;注意不要引入气泡。
- 将 1mL Geltrex 稀释到 29mL 预冷的(2 至 8°C)DMEM/F12 培养基 (SKU:10565) 中。可能需要根据经验测定适合您应用的优化包被浓度。可相应调整容量。
- 大多数客户发现高于 1:30 的稀释度较适合其 hESC 细胞系。可在介于 1:30 和 1:100 之间的任何稀释度进行尝试。
- 添加足量的稀释 Geltrex 溶液以覆盖整个生长表面积(35 mm 培养皿为 1.5 mL,60 mm 培养皿为 3 mL)。
- 将包被溶液加入到培养皿中,并在 37°C 下放置至少 60 分钟。
- 当在 2 至 8°C 下储存并用封口膜密封时,包被后的培养皿可稳定保存两周。请注意不要让包被表面变干,为了防止过早凝胶化,请务必保持 2 至 8°C 的储存温度。
- 在使用时,建议在吸液前将培养板在室温下放置一小时。吸出 Geltrex 包被液,并立即将细胞置于预平衡的细胞培养基中进行铺板。
可在不同稀释度使用的 Geltrex hESC
适合 hESC 应用的薄凝胶法(非凝胶化):
- 按照产品说明书上的说明解冻 Geltrex
- 通过缓慢上下移液混匀 Geltrex;注意不要引入气泡。
- 将 1mL Geltrex 稀释到 29mL 预冷的(2 至 8°C)DMEM/F12 培养基 (SKU:10565) 中。可能需要根据经验测定适合您应用的优化包被浓度。可相应调整容量。
- 大多数客户发现高于 1:30 的稀释度较适合其 hESC 细胞系。可在介于 1:30 和 1:100 之间的任何稀释度进行尝试。
- 添加足量的稀释 Geltrex™ 溶液以覆盖整个生长表面积(35 mm 培养皿为 1.5 mL,60 mm 培养皿为 3 mL)。
- 将包被溶液加入到培养皿中,并在 37°C 下放置至少 60 分钟。
- 当在 2 至 8°C 下储存并用封口膜密封时,包被后的培养皿可稳定保存两周。请注意不要让包被表面变干,为了防止过早凝胶化,请务必保持 2 至 8°C 的储存温度。
- 在使用时,建议在吸液前将培养板在室温下放置一小时。吸出 Geltrex 包被液,并立即将细胞置于预平衡的细胞培养基中进行铺板。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。