采用电镜进行过程控制
现代工业需求高通量、质量卓越、通过稳健的工艺控制维持平衡。SEM扫描电镜和TEM透射电镜工具结合专用的自动化软件,为过程监控和改进提供了快速、多尺度的信息。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
纳米技术能够快速重新定义我们的生活方式。纺织行业使用此类技术来研发具有智能、适应性强且可更好地对抗污渍、气味和水的服装。我们每天使用的消费类电子产品,如智能手机和其他设备,都由越来越小、更快和更好的晶体管组成,这都得益于纳米技术的支持。在医学中,纳米粒子技术正被用于开发新一代药物和疫苗。 此技术甚至在能源方面也有应用,用于提高太阳能和风能的效率。
纳米粒子的多功能性是因为原子和分子在纳米级具有与基本形态下不同的性质,而不是将其结合起来形成更大的颗粒或散装材料。纳米级材料,有些在传热和电方面较好,有些更坚固,有些则具有不同的磁性或更好的反射光能力。纳米级材料的表面积远长于散装材料,这使纳米粒子可在工业应用或汽车催化转化器中用作化学催化剂。
定量采集纳米粒子的成分、尺寸和形状是进一步了解其独特性质的关键第一步。将直观的扫描或透射电子显微镜(S/TEM)与能量色散X射线光谱(EDX)结合使用,藉此全球研究人员可获得纳米甚至亚纳米级的图像和化学数据,这为了解纳米粒子的排列和潜在功能提供重要工具。
最近对在高分辨率下进行大面积相关性成像的需求有所增加,因为这使研究人员在获得统计学上稳定的数据的同时也能获得其观察结果的背景。Thermo Scientific Maps 软件可自动、无人值守地采集样品中的图像,然后将其拼接在一起,形成一个大型的最终图像。此外,Thermo Scientific Avizo 软件可对统计数据进行实时处理,例如纳米粒子的大小、表面积、周边、分布和化学成分。来自不同显微镜的图像和化学信息可以关联起来获得相关背景。
现代工业需求高通量、质量卓越、通过稳健的工艺控制维持平衡。SEM扫描电镜和TEM透射电镜工具结合专用的自动化软件,为过程监控和改进提供了快速、多尺度的信息。
需要更多关于纳米粒研究相关产品的资料? 请填写下面的表格,我们会尽快与您联系!